Merck
668001
Sigma-Aldrich
ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミド銀
97%
別名:
銀 トリフルイミド, 銀 ビス(トリフルオロメタンスルホニル)アミド, 銀 ビス(トリフルオロメチルスルホニル)アミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2AgF6NO4S2
CAS番号:
分子量:
388.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: silver
reagent type: catalyst
mp
248.8 °C
SMILES記法
FC(F)(F)S(=O)(=O)N([Ag])S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Ag/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
InChI Key
HSYLTRBDKXZSGS-UHFFFAOYSA-N
詳細
銀ビス(トリフルオロメタンスルホニル)イミドは、有機合成の触媒として広く用いられている銀塩です。インドール誘導体の、α, βエノンとの共役付加型反応によるC3位置選択的アルキル化に用いられます。また、効率的で安定な固体色素増感太陽電池やペロブスカイト太陽電池のp型ドーパントとしても使用されています。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
668001-BULK:
668001-5G:4548173923192
668001-VAR:
668001-500MG:4548173923185
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Access gold precatalysts, silver salts, and unsaturated building blocks to accelerate research success in catalysis applications.