Merck
357537
Sigma-Aldrich
ペンタメチルシクロペンタジエニルイリジウム(III)クロリド, ダイマー
greener alternative
96%
別名:
di-μ-chlorodichlorobis[(1,2,3,4,5-η)-1,2,3,4,5-pentamethyl-2,4-cyclopentadien-1-yl]di-iridium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H30Cl4Ir2
CAS番号:
分子量:
796.70
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
96%
形状
solid
反応適合性
core: iridium
reagent type: catalyst
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
Cl[Ir]Cl.Cl[Ir]Cl.C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.4ClH.2Ir/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;;;;;;/h2*1-5H3;4*1H;;/q;;;;;;2*+2/p-4
InChI Key
JDOHSXHCQARCAW-UHFFFAOYSA-J
詳細
ペンタメチルシクロペンタジエニルイリジウム(III)クロリド、ダイマーは、クロスカップリングおよび二量体化反応の触媒として利用されます。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。より詳細な情報についてはこちらをクリックしてください。
アプリケーション
水素移動によるアミンおよびアルコールからの、よりグリーンなアミン合成のための触媒。水素ガスを使用する、よりグリーンな還元的アミノ化のための、協同的な金属-Bronsted酸触媒の前駆体。
非対称還元的アミノ化のための金属-Brønsted酸協同触媒
GSK試薬ガイドの開発 – 試薬選択への持続可能性の組み込み
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
357537-BULK:
357537-VAR:
357537-100MG:
357537-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Total Synthesis of Calothrixins A and B by Palladium-Catalyzed Tandem Cyclization/Cross-Coupling Reaction of Indolylborate
T Abe, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2012, 5018-5027 (2012)