Merck
209031
Sigma-Aldrich
ジ-μ-クロロ-テトラカルボニル二ロジウム(I)
97%
別名:
テトラカルボニルジ-μ−クロロ二ロジウム(I), ロジウム(I)カルボニルクロリド, ロジウム(I)ジカルボニルクロリド二量体, ロジウムカルボニルクロリド(I)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[Rh(CO)2Cl]2
CAS番号:
分子量:
388.76
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
形状
powder
反応適合性
core: rhodium
reagent type: catalyst
mp
120-125 °C (dec.) (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[Cl+]1[Rh-][Cl+][Rh-]1
InChI
1S/4CO.2Cl.2Rh/c4*1-2;;;;/q;;;;2*+1;2*-1
InChI Key
ODYPMWFHWPMOKS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジ-μ-クロロ-テトラカルボニルジロジウム(I)は、ポーソン-カンド反応、アリルアルキル化、歪んだ環の再配列、カルボニル性の環拡大、有機金属のカルボニルカップリング、ヒドロホルミル化、シリルホルミル化、アルケン、アルキンおよびアレンの付加環化反応などの、各種有機反応の触媒または触媒前駆体として使用できます。
アプリケーション
  • ロジウム触媒によるtrans-ビス-シリル化反応:この研究では、特殊なピリジン誘導体の合成における触媒としてのジ-μ-クロロ-テトラカルボニル二ロジウム(I)の使用について探索し、創薬および材料のに役立つ複雑な分子構造の作製における可能性が示されています(Naka & Kobayashi, 2023)。
  • イミノ-β-ジケトナト配位子の酸化還元挙動:この研究では、医薬品合成に使用される触媒系の新しい経路を開く可能性のある、ジ-μ-クロロ-テトラカルボニル二ロジウム(I)と革新的な配位子の配位化学について調査しています(Ferreira, Conradie & Conradie, 2022)。
  • Synthesis of Thiophene-Fused Siloles through Rhodium-Catalyzed Trans-Bis-Silylation:チオフェン縮環シロールの合成におけるジ-μ-クロロ-テトラカルボニル二ロジウム(I)の使用では、エレクトロニクスおよびフォトニクス用途の材料化学を進歩させる役割が示されています(Naka et al., 2024)。
  • ヨウ化メチルと錯体間の酸化的付加反応の反応速度論的研究:この研究では、UV–Vis、IR分光法を使用して、学界と産業界の両方に関連する、触媒サイクルにおけるジ-μ-クロロ-テトラカルボニル二ロジウム(I)を使用するときに関与する機構の理解を深めています(Ferreira et al., 2022)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
209031-BULK:
209031-1G:4548173931364
209031-VAR:
209031-250MG:4548173931371
209031-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Journal of Organic Chemistry, 58, 4187-4187 (1993)
Wender, P.A. Sperandio, D.
The Journal of Organic Chemistry, 63, 4164-4164 (1998)