195219
モルダント ブルー9
Dye content 50 %
別名:
6-(5-Chloro-2-hydroxy-3-sulfophenylazo)-5-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid disodium salt, 6-(5-Chloro-2-hydroxy-4-sulfonphenylazo)-5-hydroxy-1-naphthalene-sulfonic acid sodium salt
About This Item
おすすめの製品
フォーム
solid
組成
Dye content, 50%
溶解性
H2O: 1 mg/mL
λmax
516 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Oc1c(cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O)\N=N\c2ccc3c(cccc3c2O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H11ClN2O8S2.2Na/c17-8-6-12(16(21)14(7-8)29(25,26)27)19-18-11-5-4-9-10(15(11)20)2-1-3-13(9)28(22,23)24;;/h1-7,20-21H,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b19-18+;;
InChI Key
UVDODHCPLWXDSI-BUFQOAPZSA-L
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
195219-25G:
195219-VAR:
195219-BULK:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)