製品名
レマゾールブリリアントブルーR, anthraquinone dye
品質水準
フォーム
powder
組成
Dye content, ~40-65%
溶解性
water: 1 mg/mL, blue
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Nc1c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c2c(Nc4cccc(c4)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H18N2O11S3.2Na/c23-20-17(37(29,30)31)11-16(18-19(20)22(26)15-7-2-1-6-14(15)21(18)25)24-12-4-3-5-13(10-12)36(27,28)9-8-35-38(32,33)34;;/h1-7,10-11,24H,8-9,23H2,(H,29,30,31)(H,32,33,34);;/q;2*+1/p-2
InChI Key
KUIXZSYWBHSYCN-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R8001-500G:
R8001-100G:
R8001-25G:
R8001-VAR:
R8001-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック