Merck
306452
Sigma-Aldrich
リアクティブブラック5
Dye content ≥50 %
別名:
レマゾールブラックB
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H21N5Na4O19S6
CAS番号:
分子量:
991.82
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
形状
powder
品質水準
組成
Dye content, ≥50%
テクニック
microbe id | staining: suitable
mp
>300 °C (lit.)
密度
1.21 g/cm3 at 20 °C
λmax
597 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Nc1c(N=Nc2ccc(cc2)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)c(cc3cc(c(N=Nc4ccc(cc4)S(=O)(=O)CCOS([O-])(=O)=O)c(O)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H25N5O19S6.4Na/c27-23-22-15(13-20(53(37,38)39)24(23)30-28-16-1-5-18(6-2-16)51(33,34)11-9-49-55(43,44)45)14-21(54(40,41)42)25(26(22)32)31-29-17-3-7-19(8-4-17)52(35,36)12-10-50-56(46,47)48;;;;/h1-8,13-14,32H,9-12,27H2,(H,37,38,39)(H,40,41,42)(H,43,44,45)(H,46,47,48);;;;/q;4*+1/p-4
InChI Key
HFIYIRIMGZMCPC-UHFFFAOYSA-J
詳細
リアクティブブラック5はビニルスルホンタイプの反応性染料です。こうした反応性染料は紙などの多くの産業で着色剤として使用されます。この染料の官能基は基質の官能基と共有結合を形成します。
リアクティブブラック5は繊維用のアゾ染料に属します。Ganoderma lucidum由来の酵素ラッカーゼにより分解することができます。
アプリケーション
リアクティブブラック5(RB5)は:
  • 分解機構に対する様々な光反応器パラメータの影響を調べるための、合成家庭排水溶出液(蒸留水にRB5を溶解)中のRB5の光触媒分解の最適化研究に使用されています
  • 生物活性炭(BAC)システムを備えた逆流撹拌充填層型反応器(USPBR)における嫌気的還元の検討で繊維染料として用いられています。
  • 高分子材料の除染性能評価に使用されています。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
306452-100G:
306452-VAR:
306452-BULK:
306452-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
A Pérez et al.
Water environment research : a research publication of the Water Environment Federation, 85(4), 291-300 (2013-05-24)
In this research, ozonation of Reactive Black 5 (RB5) and Direct Red 28 (DR28) under the presence of Na2SO4 and Na2CO3 used as textile additives was investigated. The effect of these salts on discoloration, degradation dynamics, and the composition of
Tailored activated carbons as catalysts in biodecolourisation of textile azo dyes
Mezohegyi G, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 94(1-2), 179-185 (2010)
Irina Stambolova et al.
Journal of photochemistry and photobiology. B, Biology, 117, 19-26 (2012-09-29)
Spray pyrolysis procedure for preparation of nanostructured TiO(2) films with higher photocatalytic effectiveness and longer exploitation life is presented in this study. Thin films of active nanocrystalline TiO(2) were obtained from titanium isopropoxide, stabilized with acetyl acetone and characterized by
O Iglesias et al.
Environmental science and pollution research international, 20(4), 2172-2183 (2012-06-27)
The aim of this work was to improve the ability of the electro-Fenton process using Fe alginate gel beads for the remediation of wastewater contaminated with synthetic dyes and using a model diazo dye such as Reactive Black 5 (RB5).
Adsorption characteristics of bamboo activated carbon
Kim RC, et al.
Korean Journal of Chemical Engineering, 25(5), 1140-1144 (2008)