Merck
404365
Sigma-Aldrich
Procion® レッド MX-5B
Dye content 40 %
別名:
リアクティブレッド2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H10Cl2N6Na2O7S2
CAS番号:
分子量:
615.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
フォーム
solid
品質水準
組成
Dye content, 40%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
538 nm
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccccc2)c(cc3cc(cc(Nc4nc(Cl)nc(Cl)n4)c13)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H12Cl2N6O7S2.2Na/c20-17-23-18(21)25-19(24-17)22-12-8-11(35(29,30)31)6-9-7-13(36(32,33)34)15(16(28)14(9)12)27-26-10-4-2-1-3-5-10;;/h1-8,28H,(H,29,30,31)(H,32,33,34)(H,22,23,24,25);;/q;2*+1/p-2/b27-26+;;
InChI Key
XWZDJOJCYUSIEY-YOYNBWDYSA-L
詳細
Procion Redは、モノアゾ染料で、水に非常に溶けやすく、セルロース、ナイロン、絹、羊毛の染色に使用されます。
アプリケーション
Procion Redは、骨細胞小管系の可視化に使用されています。Bacillus subtilisによるバイオソープションの吸着質として使用されています。
法的情報
Procion is a registered trademark of Dystar Textilfarben GmbH & Co.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
404365-VAR:
404365-BULK:
404365-25G:
404365-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biosorption of Procion Red MX 5B by Bacillus subtilis and Its Extracellular Polysaccharide: Effect of Immobilization.
Binupriya A R, et al.
Clean: Soil, Air, Water, 38, 775-780 (2010)
[Use of liquid chromatography for the identification of metabolites of active azo dyes on a base of cyanuric chloride].
B A Kurliandskiĭ et al.
Gigiena truda i professional'nye zabolevaniia, (10)(10), 51-52 (1988-10-01)
G N Shatrov et al.
Voprosy meditsinskoi khimii, 35(1), 95-99 (1989-01-01)
Rats were maintained on a diet containing 14C-aniline procion dye "active red 5CX" either in a hydrolyzed or chemically immobilized form on starch and cellulose. Absorption of the label, distribution in tissues and excretion were studied within 6-48 hrs. Independently
Fang-Fang Chen et al.
Amino acids, 36(3), 399-407 (2008-04-05)
The non-covalent interaction of brilliant red (BR) with lysozyme was investigated by the UV spectrometry, circular dichroism (CD) and isothermal titration calorimetry (ITC). The thermodynamic characterization of the interaction was performed and the assembly complexes were formed: lysozyme(BR)(17) at pH
Zhi-Sheng Yu et al.
Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 26(5), 137-142 (2005-12-22)
A new yeast isolate Y-G-1, identified as Candida krusei, capable of degrading Reactive Brilliant Red K-2BP, was obtained from soil by screening experiments. This strain gave a maximal decolorization (99%) for Reactive Brilliant Red K-2BP (200 mg/L) after incubation of