Merck
303003
Sigma-Aldrich
へキサン-d14
99 atom % D
別名:
テトラデカジューテロヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CD2)4CD3
CAS番号:
分子量:
100.26
Beilstein:
1841418
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気密度
3 (vs air)
品質水準
蒸気圧
132 mmHg ( 20 °C)
同位体純度
99 atom % D
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
expl. lim.
7.7 %
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.5% water
water
屈折率
n20/D 1.3718 (lit.)
bp
69 °C
mp
-95 °C (lit.)
密度
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+14
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2
InChI Key
VLKZOEOYAKHREP-ZLKPZJALSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヘキサン-d14 は、NMRを用いる研究や分析で有用な重水素化NMR溶媒です。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
10.4 °F - closed cup
引火点(℃)
-12 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
303003-VAR:
303003-5G:4548173132242
303003-1G:4548173132235
303003-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
A G Stepanov et al.
The European physical journal. E, Soft matter, 12(1), 57-61 (2004-03-10)
The translational and rotational dynamics of n-hexane adsorbed in ZSM-5 and 5A zeolites has been studied by neutron scattering and deuterium solid-state NMR, at various temperatures. The dynamics of n-hexane is quite different in the two zeolites. In the ZSM-5
Pouline M P van Oort et al.
BMC pulmonary medicine, 17(1), 1-1 (2017-01-05)
The diagnosis of ventilator-associated pneumonia (VAP) remains time-consuming and costly, the clinical tools lack specificity and a bedside test to exclude infection in suspected patients is unavailable. Breath contains hundreds to thousands of volatile organic compounds (VOCs) that result from
Oluwasola Lawal et al.
Metabolomics : Official journal of the Metabolomic Society, 14(5), 66-66 (2018-05-05)
Infections such as ventilator-associated pneumonia (VAP) can be caused by one or more pathogens. Current methods for identifying these pathogenic microbes often require invasive sampling, and can be time consuming, due to the requirement for prolonged cultural enrichment along with
Vibration spectra and rotational isomerism of chain molecules. II. Butane, pentane, hexane, pentane-d12, and hexane-d14.
Harada I, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 50(1), 102-110 (1977)