Merck
151998
Sigma-Aldrich
トルエン-d8
99 atom % D
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6D5CD3
CAS番号:
分子量:
100.19
Beilstein:
1909300
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99.00%
フォーム
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0100% water
water
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
密度
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
トルエン-d8は、トルエンの重水素化誘導体です。衝撃波背後のアルゴン中のトルエン-d8希薄混合物(濃度範囲=5~20 ppm)の熱分解では、様々な濃度の水素および重水素原子が得られることが報告されています。この熱分解反応は、共鳴吸収分光法によって調査されました。本化合物は、546および578 nmの光を照射した(E)-ジメチル 2-(フェロセニルエチニル)-3-(4-ニトロフェニルエチニル)フマル酸のtime-course 1H-NMR(プロトン核磁気共鳴)スペクトル評価の溶媒として関与します。
アプリケーション
トルエン-d8は、対応するポリメチレンブロック共重合体の核磁気共鳴スペクトルを研究するための溶媒として使用できます。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認および定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認、または無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
151998-50G:4548173106670
151998-5G:4548173106687
151998-10G:4548173106656
151998-10X10G:
151998-BULK:
151998-VAR:
151998-25G:4548173106663
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Polymethylene Block Copolymers by the Polyhomologation of Organoboranes
Shea.JK, et al.
Macromolecules, 32, 3157-3158 (1999)
Synthesis and Visible-Light Photochromism of a Donor-Acceptor Type of Dimethyl 2, 3-bis (arylethynyl) fumarate.
Sakamoto R.
International Journal of Chemical Engineering and Applications, 7(1), 52-52 (2016)
Formation of deuterium atoms in the pyrolysis of toluene-d8 behind shock waves. Kinetics of the reaction C7D8+ H ? C7D7H + D
Rao VS and Skinner GB.
The Journal of Physical Chemistry, 88(94), 4362-4365 (1984)
Fourier transform NMR in liquids at high pressure. III. Spin-lattice relaxation in toluene-d8.
Wilbur DJ and Jonas J.
J. Chem. Phys. , 62(7), 2800-2807 (1975)
Freddy H Havaldar et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 58(4), 163-165 (2015-02-19)
A d4 -labeled isotopomer of deferasirox was synthesized as internal standard for use in a LC/mass spectroscopy (MS)/MS method developed for the simultaneous quantitative determination of deferasirox in human serum. d4 -deferasirox was synthesized from d8 -toluene.