同位体純度
99.6 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
フォーム
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤100 ppm water
屈折率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
110 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
密度
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
YXFVVABEGXRONW-JGUCLWPXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 改良型小型リニアイオントラップ質量分析計:リソグラフィパターン化プレートでトルエン-d₈ を使用し、質量分析の放出効率と分解能を向上させています。この分析技術の進歩により、製薬および生化学研究に不可欠な複雑な分子構造の検出が大幅に改善されます(Tian Y et al., 2018)。
- 高密度ドコシルシラン結合固定相における構造と機能の関係:ラマン分光法により、一般的な溶媒が固定相構造に及ぼす影響を解明するために、トルエン-d₈ を使用しました。この研究により、クロマトグラフィーの挙動に関する理解が深まり、環境および材料科学の応用に向けた、より効果的で堅牢なクロマトグラフィーシステムの構築に影響を与えています(Liao Z et al., 2008)。
- ナノ多孔性低誘電率薄膜の細孔構造の特性評価:革新的な低誘電率材料の多孔質構造の特性化に、中性子および X 線ポロシメトリーでトルエン-d₈ が使用されています。この応用は、先進的な電子材料の開発において極めて重要であり、電子デバイスの性能向上と小型化を促進します(Hedden RC et al., 2004)。
おすすめ製品
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
434388-1G:
434388-10X1G-N:
434388-10X0.75ML:4548173331645
434388-10X1ML:4548173331652
434388-10X25G-N:
434388-VAR:
434388-5G:4548173149721
434388-25G:4548173149714
434388-10G:4548173149707
434388-5X10G-N:
434388-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.