Merck
151815
Sigma-Aldrich
ベンゼン-D6
99.6 atom % D
別名:
重水素化ベンゼン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6D6
CAS番号:
分子量:
84.15
Beilstein:
1905426
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.11
同位体純度
99.6 atom % D
品質水準
アッセイ
≥99% (CP)
形状
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.01% water
water
屈折率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
密度
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+6
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI Key
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ベンゼン-d6(C6D6)は、ベンゼンの重水素化誘導体です。NMR(核磁気共鳴)解析のための標準純度溶媒です。そのソーレ係数S(T)は、一過性のホログラフィー回折格子テクニックによって測定されています。その最初の共鳴ラマンスペクトルおよび赤外吸収強度(5000-450cm-1の範囲)が報告されています。ベンゼン-d6は、同位体標識したサンプルの合成に使用します。
アプリケーション
ベンゼン-d6は、架橋メチレン複合体であるμ-メチレン-ビス(η5-シクロペンタジエニルカルボニルコバルト)の1H NMR解析のための重水素化溶媒として使用できます。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認と定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
12.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
151815-10X50G-N:
151815-10G-AMP:4548173331676
151815-10X10G:4548173248561
151815-50X10G:4548173106373
151815-10X0.75ML:4548173315706
151815-25G:4548173106359
151815-10X1ML:4548173315713
151815-100G:4548173106335
151815-5G:4548173106380
151815-10G-GL:4548173331683
151815-10G:4548173106342
151815-50G:4548173106366
151815-VAR:
151815-10X100G-N:
151815-10X1G-NA:
151815-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and Reactions of a Binuclear Cobalt Bridging Methylene (pCH2) Complex. Conversion to p-CH2 Rh/Co and Rh/Rh Complexes and Methylene Transfer to Ethylene Involving Activation by a Second Metal Complex
Theopold.HK and Bergman.GR
Journal of the American Chemical Society, 103, 2489-2491 (1981)
Resonance Raman scattering of benzene and benzene-d6 with 212.8 nm excitation.
Ziegler LD and Hudson B.
J. Chem. Phys. , 74(2), 982-992 (1981)
Infrared intensities of liquids XXII: Optical and dielectric constants, molar polarizabilities, and integrated intensities of liquid benzene-d6 at 25?C between 5000 and 450 cm-1.
Bertie JE and Keefe CD.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 362(1), 91-108 (1998)
G Wittko et al.
The Journal of chemical physics, 123(1), 014506-014506 (2005-07-23)
The Soret coefficients S(T) of the liquids acetone, benzene, benzene-d1, 1,3,5-benzene-d3, benzene-d5, benzene-13C6, benzene-d6, n-hexane, toluene, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, isobutylbenzene, and 1,6-dibromohexane have been measured in protonated and perdeuterated cyclohexane by a transient holographic grating technique. It has been found that S(T)
The conformational distribution in diphenylmethane determined by nuclear magnetic resonance spectroscopy of a sample dissolved in a nematic liquid crystalline solvent.
Celebre G, et al.
J. Chem. Phys. , 118(14), 6417-6426 (2003)
資料
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
関連コンテンツ
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMRスペクトル分析は、分子の構造、化学組成および純度を決定する分析技術です。NMRは強力な磁場の存在下での原子核のスピン状態のために吸収されるエネルギーを検出します。