Merck
175897
Sigma-Aldrich
2-プロパノール-d8
99.5 atom % D
別名:
イソプロパノール-d8, オクタジューテロイソプロパノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3CD(OD)CD3
CAS番号:
分子量:
68.14
Beilstein:
1816231
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
99.5 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
liquid
expl. lim.
2-12.7 % (lit.)
テクニック
NMR: suitable
屈折率
n20/D 1.3728 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
mp
-89.5 °C (lit.)
密度
0.890 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+8
SMILES記法
[2H]OC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C3H8O/c1-3(2)4/h3-4H,1-2H3/i1D3,2D3,3D,4D
InChI Key
KFZMGEQAYNKOFK-PIODKIDGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2-プロパノール-d8(イソプロピル-d8)は、イソプロパノールの重水素化誘導体です。2-プロパノール(D8)中のアセトン(D6)の還元におけるスピン相関ラジカル対(SCRP)の生成および崩壊は、フーリエ変換電子常磁性共鳴(FT-EPR)分光法により調べられています。 ベンゾフェノンの三重項減衰定数、三重項寿命、および光還元率の評価における溶媒として関与します。
アプリケーション
2-プロパノール-d8は、2-ヨードプロパン-d7の調製で用いられる可能性があります。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認と定量のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
53.6 °F - closed cup
引火点(℃)
12 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
175897-VAR:
175897-5X5G-N:
175897-BULK:
175897-5G:4548173109381
175897-25G:4548173109374
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Fourier transform-electron paramagnetic resonance study of the photochemical reaction of acetone with 2-propanol.
Levstein PR and Hans van Willigen.
J. Chem. Phys. , 95(2), 900-908 (1991)
Effect of pressure on the primary process of benzophenone photoreduction.
Okamoto M and Teranishi H.
Journal of the American Chemical Society, 108(20), 6378-6380 (1986)
Alan F Scott et al.
Applied and environmental microbiology, 85(15) (2019-05-19)
Many aldehydes, such as furfural, are present in high quantities in lignocellulose lysates and are fermentation inhibitors, which makes biofuel production from this abundant carbon source extremely challenging. Cbei_3974 has recently been identified as an aldo-keto reductase responsible for partial
Roy E Hoffman et al.
Journal of colloid and interface science, 463, 349-357 (2014-08-13)
In microemulsions, changes in droplet size and shape and possible transformations occur under various conditions. They are difficult to characterize by most analytical tools because of their nano-sized structure and dynamic nature. Several methods are usually combined to obtain reliable
Tomáš Pluskal et al.
Nature plants, 5(8), 867-878 (2019-07-25)
Kava (Piper methysticum) is an ethnomedicinal shrub native to the Polynesian islands with well-established anxiolytic and analgesic properties. Its main psychoactive principles, kavalactones, form a unique class of polyketides that interact with the human central nervous system through mechanisms distinct
資料
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.