Merck
177865
Sigma-Aldrich
ジクロロメタン-d2
99.5 atom % D
別名:
ジジューテロメチレンクロリド, 塩化メチレン-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD2Cl2
CAS番号:
分子量:
86.94
Beilstein:
1733318
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
25.59 psi ( 55 °C)
7.63 psi ( 20 °C)
品質水準
同位体純度
99.5 atom % D
アッセイ
≥99.00% (GC)
フォーム
liquid
包装
ampule of 1mL, 10g
glass bottle of 25g
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0100% water
water
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
-97 °C (lit.)
密度
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジクロロメタン-d2はジクロロメタンの重水素化誘導体です。この化合物はポリマーの NMRスペクトル分析の際に溶媒として関与します。
アプリケーション
ジクロロメタン-d2はNMR分析のサンプル調製の重水素化溶媒として使用されています。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
177865-VAR:
177865-5G:4548173223001
177865-25G:4548173223018
177865-10G:4548173222981
177865-BULK:
177865-10X1ML:4548173961699
177865-1G:4548173222998
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Applications and new developments of the direct exponential curve resolution algorithm (DECRA). Examples of spectra and magnetic resonance images.
Windig W, et al.
Journal of Chemometrics, 13(2), 95-110 (1999)
Absolute Raman intensities, force constants, and electro-optical parameters of CH2Cl2, CD2Cl2 and CHDCl2.
Escribano R, et al.
Molecular Physics, 37(2), 361-377 (1979)
Determination of the three-dimensional, solution-phase structure of the macrolide antibiotic oxolide in CD2Cl2 and D2O from NMR constraints.
Steinmetz WE, et al.
Magnetic Resonance in Chemistry, 43(1), 16-20 (2005)
Michael Weber et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 407(11), 3115-3123 (2014-11-25)
Quantitative nuclear magnetic resonance (qNMR) spectroscopy is employed by an increasing number of analytical and industrial laboratories for the assignment of content and quantitative determination of impurities. Within the last few years, it was demonstrated that (1)H qNMR can be
Ting Li et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11792-11800 (2015-04-11)
We surveyed the occurrence of nine N-nitrosamine species in ten bottled drinking waters from supermarket and other water samples including raw waters, finished waters, and distribution system waters from nine municipal drinking water treatment plants in eight cities of Jiangsu
関連コンテンツ
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMR分光法は、強磁場における核スピン状態を通じて分子構造と純度を解明します。