Merck
444324
Sigma-Aldrich
ジクロロメタン-d2
99.9 atom % D
別名:
ジジューテロメチレンクロリド, 塩化メチレン-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD2Cl2
CAS番号:
分子量:
86.94
Beilstein:
1733318
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12142201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
同位体純度
99.9 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
形状
liquid
包装
ampule of 0.6mL, 0.75mL, 1mL, 5g
glass bottle of 10g, 25g
テクニック
NMR: suitable
不純物
≤0.0100% water
water
屈折率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
-97 °C (lit.)
密度
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(Cl)Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1D2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-DICFDUPASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジクロロメタン-d2 (CD2Cl2)は、NMRに基づく研究および分析に有用な重水素化NMR溶媒です。気相中のCD2Cl2のRamanスペクトル分析が報告されています。
アプリケーション
ジクロロメタン-d2は、プロトンNMR誘導拘束型分子力学により、(9S,11S)-11-アミノ-9-デオキソ-11,12-デオキシ-9,12-エポキシエリスロマイシンの三次元構造を分析するために使用される場合があります。
おすすめ製品
NMRスペクトルの同一性確認のためのメルクの新しいオンラインポータルであるChemisTwin®をご確認ください。詳細を確認するか無料トライアルについてお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
444324-VAR:
444324-10X1G-N:
444324-5X5G-N:
444324-10G:4548173223735
444324-BULK:
444324-5X10G-N:
444324-5G:4548173223759
444324-10X25G-N:
444324-5X5G-NA:
444324-10X1ML:4548173312675
444324-10X0.75ML:4548173312668
444324-1G:
444324-10X0.6ML:4548173312651
444324-25G:4548173223742
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Determination of the three-dimensional, solution-phase structure of the macrolide antibiotic oxolide in CD2Cl2 and D2O from NMR constraints.
Steinmetz WE, et al.
Magnetic Resonance in Chemistry, 43(1), 16-20 (2005)
Absolute Raman intensities, force constants, and electro-optical parameters of CH2Cl2, CD2Cl2 and CHDCl2.
Escribano R, et al.
Molecular Physics, 37(2), 361-377 (1979)
Paula Camacho et al.
Journal of biological methods, 8(1), e146-e146 (2021-04-24)
Three-dimensional (3D) printing of biodegradable polymers has rapidly become a popular approach to create scaffolds for tissue engineering. This technique enables fabrication of complex architectures and layer-by-layer spatial control of multiple components with high resolution. The resulting scaffolds can also
Ting Li et al.
Environmental science and pollution research international, 22(15), 11792-11800 (2015-04-11)
We surveyed the occurrence of nine N-nitrosamine species in ten bottled drinking waters from supermarket and other water samples including raw waters, finished waters, and distribution system waters from nine municipal drinking water treatment plants in eight cities of Jiangsu
Alejandro G Lichtscheidl et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 44(36), 16156-16163 (2015-08-22)
The synthesis and full characterization, including Nuclear Magnetic Resonance (NMR) data ((1)H, (13)C{(1)H} and (119)Sn{(1)H}), for a series of Me3SnX (X = O-2,6-(t)Bu2C6H3 (), (Me3Sn)N(2,6-(i)Pr2C6H3) (), NH-2,4,6-(t)Bu3C6H2 (), N(SiMe3)2 (), NEt2, C5Me5 (), Cl, Br, I, and SnMe3) compounds in
資料
Use this reference table to find the coupling values and chemical shifts of our NMR (deuterated) solvents. Melting and boiling points, molecular weight, density, and CAS number are also listed.
関連コンテンツ
NMR spectroscopy elucidates molecular structure and purity via nuclear spin states in a strong magnetic field.
NMRスペクトル分析は、分子の構造、化学組成および純度を決定する分析技術です。NMRは強力な磁場の存在下での原子核のスピン状態のために吸収されるエネルギーを検出します。