フォーム
pellets
転移温度
Tg 192 °C
SMILES記法
Oc1ccc(O)cc1.Oc2ccc(cc2)S(=O)(=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C12H10O4S.C6H6O2/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-8,13-14H;1-4,7-8H
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
440965-250G:
440965-1KG:
440965-BULK:
440965-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック