フォーム
pellets (Transparent)
品質水準
自己発火温度
1022 °F
melt index
6.5 g/10 min (343°C/0.3 Mpa)
分子量
average Mn ~16,000 by MO
average Mw ~35,000 by LS
還元粘度
0.37-0.39 dL/g, 0.2 % (w/v) in chloroform(25 °C)(lit.)
密度
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2.Oc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C15H16O2.C12H10O4S/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h3-10,16-17H,1-2H3;1-8,13-14H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
特徴および利点
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
428302-BULK:
428302-VAR:
428302-5G:
428302-500G:
428302-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.
米国エネルギー省における燃料電池性能の目標と技術開発のアプローチについて解説しています。