Merck
456640
Sigma-Aldrich
ポリ(オキシ-1,4-フェニレンオキシ-1,4-フェニレンカルボニル-1,4-フェニレン)
別名:
PEEK, ポリエーテルエーテルケトン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(OC6H4OC6H4COC6H4)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
pellets
品質水準
硬度
126 (Rockwell R, ASTM D 785)
mp
322 °C
転移温度
Tm (DSC) 322 °C (onset)
溶解性
all common solvents: insoluble
concentrated sulfuric acid: soluble
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Oc1ccc(O)cc1.Oc2ccc(cc2)C(=O)c3ccc(O)cc3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリ(オキシ-1,4-フェニレンオキシ-1,4-フェニレンカルボニル-1,4-フェニレン)(PEEK)は、エンジニアリングプラスチックとして使用できる、良好な熱機械特性と高い耐薬品性を備えた半結晶性ポリマーです。
アプリケーション
PEEKは、スルホン化して、防汚ベースのNF膜の製造に使用できるナノろ過(NF)膜にコーティングできます。スルホン化PEEK(スルホン化度(DS)は最大50~70)は、燃料電池ベースのアプリケーション向けのプロトン交換膜(PEM)の形成に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
456640-100G:
456640-BULK:
456640-VAR:
456640-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Proton conducting composite membranes from polyether ether ketone and heteropolyacids for fuel cell applications.
Zaidi SMJ, et al.
Journal of Membrane Science , 173(1), 17-34 (2000)
Glass transition and melting behavior of poly (oxy-1, 4-phenyleneoxy-1, 4-phenylenecarbonyl-1, 4-phenylene)(PEEK).
Cheng SZD, et al.
Macromolecules, 19(7), 1868-1876 (1986)
Sulfonated poly (ether ether ketone) membranes for direct methanol fuel cell.
Li L, et al.
Journal of Membrane Science , 226(1-2), 159-167 (2003)
Synthesis and characterization of sulfonated poly (ether ether ketone) for proton exchange membranes.
Xing P, et al.
Journal of Membrane Science , 229(1-2), 95-106 (2004)
Effects of sulfonated polyether-etherketone (SPEEK) and composite membranes on the proton exchange membrane fuel cell (PEMFC) performance.
Sengul E, et al.
International Journal of Hydrogen Energy, 34(10), 4645-4652 (2009)