Merck
270997
Sigma-Aldrich
ジクロロメタン
anhydrous, ≥99.8%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
別名:
DCM, 塩化メチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH2Cl2
CAS番号:
分子量:
84.93
Beilstein:
1730800
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード:
anhydrous
アッセイ:
≥99.8%
テクニック:
gas chromatography (GC): suitable
bp:
39.8-40 °C (lit.)
蒸気圧:
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
6.86 psi ( 20 °C)
グレード
anhydrous
品質水準
認証
suitable for EPA 1613
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
6.86 psi ( 20 °C)
アッセイ
≥99.8%
フォーム
liquid
自己発火温度
1223 °F
含みます
40-150 ppm amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
不純物
≤0.001% water
≤0.005% water (100 mL pkg)
蒸発残留物質
<0.0005%
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジクロロメタンは、ジピリジン-クロミウム(VI)酸化物のための溶媒として使用されています。溶解度は、12.5g/100 mLと報告されています。ジクロロメタンの光分解に使用される活性炭支持体上に導入されたTiO2の量の役割が研究されています。
ジクロロメタンは、経時的分解の影響を受けやすい塩素化有機溶媒です。安定化剤としてアミレンを添加することで、これを抑制できます。
アプリケーション
ジクロロメタンは、ジピリジン-クロミウム(VI)酸化物を使用した、一級および二級アルコールの酸化のための溶媒として使用されることがあります。DCM中に懸濁した過塩素酸リチウムは、シリルケテンアセタールによるアルデヒドの向山アルドール反応のための効果的な媒体です。また、DCMは、リチウム-臭素交換反応による2,6-ジブロモピリジンからの2-ブロモ-6-リチオピリジンの合成のための溶媒として使用できます。
ジクロロメタンは、マイマイガ誘起のブルーベリー中揮発性物質の、ガスクロマトグラフィーによる定量に使用されています。
包装
通い容器のオプションをご覧ください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
270997-CP-50L-P2:
270997-1L:4548173223315
270997-VAR:
270997-12X100ML:4548173223346
270997-18L-P1:
270997-100ML:4548173223308
270997-20L-P2:
270997-BULK:
270997-18L:
270997-6X1L:
QR-052-1L:
270997-4X2L:4548173310701
270997-2L:4548173223322
270997-PZ:
270997-8L:
270997-200L-P2:
270997-200L:
270997-56L:
270997-250ML:4548174006610
270997-20L:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cesar R Rodriguez-Saona
Journal of visualized experiments : JoVE, (58)(58), doi:10-doi:10 (2012-01-05)
Herbivore-induced plant volatiles (HIPVs) are commonly emitted from plants after herbivore attack. These HIPVs are mainly regulated by the defensive plant hormone jasmonic acid (JA) and its volatile derivative methyl jasmonate (MeJA). Over the past 3 decades researchers have documented
Efficient Preparation of 2-Bromo-6-lithiopyridine via Lithium? Bromine Exchange in Dichloromethane
Peterson MA & Mitchell JR
The Journal of Organic Chemistry, 62(23), 8237-8239 (1997)
Carbon-carbon bond formation catalyzed by lithium perchlorate in dichloromethane
Reetz MT & Fox DN
Tetrahedron Letters, 34(7), 1119-1122 (1993)
Dipyridine-chromium (VI) oxide oxidation of alcohols in dichloromethane.
Collins JC, et al.
Tetrahedron Letters, 9(30), 3363-3366 (1968)
Effect of activated carbon content in TiO2-loaded activated carbon on photodegradation behaviors of dichloromethane.
Torimoto T, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 103(1), 153-157 (1997)
資料
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
関連コンテンツ
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.