Merck
1.07020
Supelco
ジクロロメタン
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
塩化メチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
CH2Cl2
CAS番号:
分子量:
84.93
Beilstein:
1730800
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
EC Index Number:
200-838-9
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
2.9 (vs air)
蒸気圧
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
製品種目
EMPARTA®
アッセイ
≥99.5% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
有効性
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
22 %
不純物
≤0.00002% Free chlorine (as Cl)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.02% Water
蒸発残留物質
≤0.002%
clearAPHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C
−95 °C (lit.)
密度
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI Key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMD Millipore offers EMPARTA grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE, yet are still of high quality. EMPARTA solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
アナリシスノート
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0003 meq/g
Free chlorine (as Cl): ≤ 0.00002 %
Evaporation residue: ≤ 0.002 %
Water: ≤ 0.02 %
Stabilized with about 50 ppm 2-Methyl-2-butene.
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCMDS107020:
1070200000:
1070202521:
IN21070209221:
IN2RCMD107020:
1070200501:
1070206010:
1070209027:
1070200521:
1070202500:
1070202501:
1070204000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2