Merck
1.09731
Supelco
テトラヒドロフラン
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., EMSURE®
別名:
オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191504
EC Index Number:
203-726-8
NACRES:
NB.21
product name
テトラヒドロフラン, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
グレード
ACS reagent
品質水準
認証
reag. Ph. Eur.
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.8% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
不純物
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Peroxide (as H2O2)
≤0.03% Water
蒸発残留物質
≤0.0005%
clearAPHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
転移温度
flash point -21.5 °C
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陽イオン
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.000002%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
アプリケーション
  • Construction of Polycarbonates with Pendant Multifunctional Groups via a One-Step CO2/Diepoxide Copolymerization Approach.: This study employs tetrahydrofuran (THF) as a solvent in the synthesis of multifunctional polycarbonates through CO2 copolymerization, demonstrating its utility in creating advanced materials with potential applications in environmental sustainability and polymer chemistry (Wu et al., 2024).
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Density (d 20 °C/20 °C): 0.885 - 0.895
Acidity: ≤ 0.0003 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Peroxides: conforms
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.000002 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.0005 %
Water: ≤ 0.03 %
Stabilized with 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1097310000:
1097316025:
1097314004:
1097314000:
1097316010:
1097311000:
1.09731-901:
1097316190:
1097319190:
1097312500:
1097316191:
試験成績書(COA)