Merck
1.08101
Supelco
テトラヒドロフラン
≥99.9% (GC), suitable for HPLC, LiChrosolv®
別名:
オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191504
EC Index Number:
203-726-8
NACRES:
NA.03
product name
テトラヒドロフラン, for liquid chromatography LiChrosolv®
蒸気密度
2.5 (vs air)
品質水準
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
製品種目
LiChrosolv®
グレード
isocratic
アッセイ
≥99.9% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
テクニック
HPLC: suitable
不純物
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.02% Peroxide
≤0.02% Water
蒸発残留物質
≤1.0 mg/L
透過率
218 nm, ≥30%
230 nm, ≥35%
250 nm, ≥65%
280 nm, ≥95%
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
転移温度
flash point -20 °C
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
LiChrosolv® solvents have high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level. This makes them ideal for reproducible separations.
アプリケーション
Used as a solvent in chromatography applications.
Also featured in USP monograph methods for regulated pharmaceutical instrumental analysis.
特徴および利点
  • packaged in glass bottles
  • offers high resolution, sensitivity and optimized peak baseline separation
調製ノート
Product filtered through a 0.2 μm filter
アナリシスノート
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 1.0 mg/l
Water: ≤ 0.02 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Peroxide: ≤ 0.02 %
Transmission (at 218 nm): ≥ 30 %
Transmission (at 230 nm): ≥ 35 %
Transmission (at 250 nm): ≥ 65 %
Transmission (at 280 nm): ≥ 95 %
Filtred by 0.2µm filter
その他情報
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
法的情報
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
AR11081014000:
1081019015:
1081014008:
1081019010:
1081019030:
1081015005:
1081015024:
1081010000:
1081011000:
1081012500:
1081011024:
1081014000:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ageing properties of polyamide-12 pipes exposed to fuels with and without ethanol
Kallio KJ and Hedenqvist MS
Polymer Degradation and Stability, 93(10), 1846-1854 (2008)
Jan Soukup et al.
Journal of chromatography. A, 1374, 102-111 (2014-12-30)
Excess adsorption of water from aqueous acetonitrile mobile phases was investigated on 16 stationary phases using the frontal analysis method and coulometric Karl-Fischer titration. The stationary phases include silica gel and silica-bonded phases with different polarities, octadecyl and cholesterol, phenyl
資料
UHPLC separation of Vitamin D Metabolites using Supel Carbon LC column ensures excellent peak shape and sensitivity.
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.
プロトコル
Catalyst screening kits, KitAlysis™, and TLC-MS analysis enable high-throughput synthesis and analysis for efficient reactions.