Merck
900636
Sigma-Aldrich
テトラヒドロフラン
≥99.9%, anhydrous, inhibitor-free, ZerO2®
別名:
オキソラン, テトラメチレンオキシド, ブチレンオキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H8O
CAS番号:
分子量:
72.11
Beilstein:
102391
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
NACRES:
NA.07
product name
テトラヒドロフラン, anhydrous, inhibitor-free, ZerO2®, ≥99.9%
グレード
ZerO2®
品質水準
蒸気密度
2.5 (vs air)
蒸気圧
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99.9%
形状
liquid
自己発火温度
610 °F
品質
anhydrous
expl. lim.
1.8-11.8 %
不純物
≤0.002% water
water
屈折率
n20/D 1.407 (lit.)
pH
~7
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
密度
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI Key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ZerO2 products are rigorously degassed with highly pure inert gas providing solvents and solutions (anhydrous if specified) with very low residual oxygen content.
その他情報
Greener alternatives are available for many THF applications, 2-Methyltetrahydrofuran (900520)
法的情報
ZerO2 is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
-6.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-21.2 °C - closed cup
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900636-VAR:
900636-BULK:
900636-4X2ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
資料
ASIF provides bench-stable alternative to sulfuryl fluoride gas for installing SO2F functional group in organic synthesis.
4-(acetylamino)phenyl]imidodisulfuryl difluoride (AISF) は、実験環境で安定な結晶性固体です。取扱いの難しいスルフリルフルオリドガスの代替となる、SO2F基を導入する有用な反応試薬です。