安全性情報
900185
Sigma-Aldrich
単分散ナノダイヤモンド粒子
5 nm avg. part. size (DLS), 10 mg/mL in DMSO
別名:
ナノダイヤモンド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
詳細
+56.0 mV ±20%
品質水準
形状
dispersion
nanoparticles
濃度
10 mg/mL in DMSO
平均部品サイズ
5 nm (DLS)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Detonation nanodiamonds find applications in polymer composites for providing improved mechanical properties, UV protection, and improved resistance to radiation. They also find biological applications extending from drug delivery to positron emission tomography and other imaging techniques.
その他情報
Do not freeze the materials.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F
引火点(℃)
87 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
900185-BULK:
900185-100ML:
900185-5ML:
900185-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cancer nanomedicine: from drug delivery to imaging.
Chow E, et al.
Science Translational Medicine, 5 (2013)
The properties and applications of nanodiamonds.
Mochalin VN, et al.
Nature Nanotechnology, 7, 11-11 (2012)
The properties and applications of nanodiamonds.
Mochalin VN,et al.
Nature Nanotechnology, 7, 11-11 (2012)
Nanodiamond Particles: Properties and Perspectives for Bioapplications.
Schrand AM, et al.
Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, 34, 18-18 (2009)
Functionality is Key: Recent Progress in the Surface Modification of Nanodiamond.
Krueger A and Lang D
Advances in Functional Materials, 22, 890-890 (2012)
資料
ダイヤモンドナノ粒子(ナノダイヤモンド)は、潤滑剤や研磨剤、電気めっき膜の充填材、機械的性質および耐熱性を強化したポリマーコーティング、耐放射線性材料、紫外線カット化粧品、生体分子の固定化、薬物送達、複合材料といった幅広い用途に利用される、現在注目されているナノ材料です。
Among various nanomaterials, nanoparticles of less than 10 nm size remain the most sought-after products.