Merck
317275
Sigma-Aldrich
ジメチルスルホキシド
ACS Reagent Grade.
別名:
DMSO, メチルスルホキシド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2SO
CAS番号:
分子量:
78.13
Beilstein:
506008
MDL番号:
UNSPSCコード:
12191502
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99% (GC)
bp:
189 °C (lit.)
蒸気圧:
0.42 mmHg ( 20 °C)
蒸気密度
2.7 (vs air)
品質水準
蒸気圧
0.42 mmHg ( 20 °C)
詳細
Merck USA index - 14, 3259
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
573 °F
expl. lim.
42 %, 63 °F
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
不純物
≤0.1% moisture
clear colorless
屈折率
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
16-19 °C (lit.)
密度
1.10 g/mL (lit.)
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
InChI Key
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ACS reagent grade.
アプリケーション
  • Spectroscopic and quantum chemical analysis of Isonicotinic acid methyl ester.: Demonstrates the utility of spectroscopic methods combined with quantum chemical calculations, techniques potentially applicable to samples involving DMSO ( Shoba et al., 2015).
  • Modification of gelatin by reaction with 1,6-diisocyanatohexane.: Investigates the chemical modification of proteins, potentially relevant for studies using DMSO as a solvent to facilitate such reactions ( Bertoldo et al., 2007).
  • Characterization of O-acetyl-(4-O-methylglucurono)xylan isolated from birch and beech.: Describes the characterization of natural polymers, where DMSO could be used to dissolve and analyze similar substances ( Teleman et al., 2002).
包装
Packaged under inert gas
注意
容易に過冷却状態となり、室温で徐々に再融解します。凝固している場合は室温に放置すると、劣化させることなく液体に戻すことができます。
警告
Toxicity: Irritant (B)
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
317275-1SML:
317275-100ML:
317275-500ML:
317275-ML:
US2317275-100ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Benjamin Seyer et al.
Journal of neurochemistry, 153(4), 485-494 (2019-09-27)
Ethyl2-acetylamino-7-hydroxy-4-pyridin-3-yl-4H-chromene-3-carboxylate (HFI-419), the benzopyran-based inhibitor of insulin-regulated aminopeptidase (IRAP), has previously been shown to improve spatial working and recognition memory in rodents. However, the mechanism of its cognitive-enhancing effect remains unknown. There is a close correlation between dendritic spine density