フォーム
nanoparticles
組成
Nitrogen vacancy, 3 ppm NV/particle
濃度
1 mg/mL in deionized water
平均部品サイズ
100 nm (DLS)
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
900174-5ML:
900174-VAR:
900174-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
蛍光ナノダイヤモンドの概要とバイオイメージング向け応用、コンジュゲーション法の詳細についてご紹介します。
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
蛍光ナノダイヤモンドは、ダイヤモンド中の窒素と格子欠陥が形成するN-V(nitrogen-vacancy) cenrterによる高い蛍光特性を有するナノダイヤモンドです。生物医学用イメージングや診断、治療薬としての利用が期待されています。
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.