フォーム
suspension
品質水準
組成
Nitrogen vacancy, ~2.5 ppm NV centers
濃度
1 mg/mL in deionized water
平均部品サイズ
70 nm
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
798169-BULK:
798169-VAR:
798169-5ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
蛍光ナノダイヤモンドの概要とバイオイメージング向け応用、コンジュゲーション法の詳細についてご紹介します。
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
蛍光ナノダイヤモンドは、ダイヤモンド中の窒素と格子欠陥が形成するN-V(nitrogen-vacancy) cenrterによる高い蛍光特性を有するナノダイヤモンドです。生物医学用イメージングや診断、治療薬としての利用が期待されています。
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.