Merck
636428
Sigma-Aldrich
ダイヤモンド
nanopowder, <10 nm particle size (TEM), ≥97% trace metals basis
別名:
Diamond dust
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥97% trace metals basis
形状
nanopowder
spherical
表面積
200-450 m2/g , BET
粒径
<10 nm (TEM)
密度
3.5 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.2‑0.7 g/mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ダイヤモンドナノ粉末の粒子サイズは50 nm未満で、表面積は平均100 m2/gです。 ダイヤモンドナノ粉末は、多陰極直流プラズマ化学蒸着および高圧高温(HPHT)により生成される可能性があります。 ナノダイヤモンドの潜在的用途はバイオセンサーアプリケーションにあります。ナノダイヤモンドの表面修飾は、特異的生体分子との結合メカニズムを強化する可能性があります。
アプリケーション
  • 機械学習の可能性によるβ-Ga(2)O(3)/ダイヤモンドヘテロ構造の界面熱伝達に関する洞察。: この研究では、β-Ga2O3/ダイヤモンドヘテロ構造の界面熱伝達を調査し、効率的なエネルギー貯蔵および変換システムの開発における重要なコンポーネントである高出力エレクトロニクスの熱管理に関する重要な洞察を提供します(Sun et al., 2024)。
  • 量子および電子アプリケーション向けのダイヤモンドの不純物特性評価:時間分解カソードルミネセンスの進歩。: この研究では、革新的な時間分解カソードルミネッセンス技術を使用して、量子コンピューティングデバイスやその他の高精度電子アプリケーションの開発に不可欠なダイヤモンドの不純物の特性評価の進歩について詳しく説明しています(Arnold et al., 2024)。
  • DC 支援高速ホットプレス焼結によって作成されたアルミニウム/ダイヤモンド複合材料の熱伝導率と焼結メカニズム。: この研究では、材料の熱管理機能の向上に焦点を当て、電子機器やエネルギー貯蔵デバイスでより効率的な冷却システムを開発するために不可欠なアルミニウム/ダイヤモンド複合材料の熱特性を調査します(Jia et al., 2024)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
636428-VAR:
636428-BULK:
636428-5G:
636428-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Thermo-oxidation of tokamak carbon dust.
Davis JW, et al.
Journal of Nuclear Materials, 386, 764-767 (2009)
Reactions of amines with CVD diamond nanopowders.
Lee J K, et al.
Diamond and Related Materials, 14(3-7), 675-678 (2005)
Functionalized diamond nanopowder for phosphopeptides enrichment from complex biological fluids.
Hussain D, et al.
Analytica Chimica Acta, 775, 75-84 (2013)
Jayakumar Shalini et al.
Nanoscale, 5(3), 1159-1167 (2013-01-05)
Significant difference was observed for the simultaneous detection of dopamine (DA), ascorbic acid (AA), and uric acid (UA) mixture using nitrogen incorporated diamond nanowire (DNW) film electrodes grown by microwave plasma enhanced chemical vapor deposition. For the simultaneous sensing of
Mikhail V Korobov et al.
Nanoscale, 5(4), 1529-1536 (2013-01-15)
Detonation nanodiamond (ND) is a suitable source material to produce unique samples consisting of almost uniform diamond nanocrystals (d = 3-5 nm). Such samples exist in the form of long stable aqueous dispersions with narrow size distribution of diamond particles.