安全性情報
900526
Sigma-Aldrich
Doped graphene
boron-doped, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
別名:
B-doped graphene, BG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12141908
NACRES:
NA.23
製品名
Boron-doped graphene, avg. no. of layers, 1 ‑ 5
詳細
Oxygen: <7.5%
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
特徴
avg. no. of layers 1 ‑ 5
表面積
>500 m2/g
微量陽イオン
B: 2.0-4.0%
C: 85-95%
詳細
  • Typical thickness: 1-5 layers.
  • Typical size : 0.5-5 μm.
アプリケーション
  • Electro catalyst.
  • Field-effect transistors.
  • Sensors.
  • Lithium ion batteries.
  • Supercapacitors.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900526-VAR:
900526-BULK:
900526-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Mingyang Xing et al.
Scientific reports, 4, 5493-5493 (2014-07-01)
TiO2/graphene (TiO2-x/GR) composites, which are Ti(3+) self-doped TiO2 nanorods decorated on boron doped graphene sheets, were synthesized via a simple one-step hydrothermal method using low-cost NaBH4 as both a reducing agent and a boron dopant on graphene. The resulting TiO2
Boron-doped graphene as high-performance electrocatalyst for the simultaneously electrochemical determination of hydroquinone and catechol.
Zhang, et al.
Electrochimica Acta, 156, 228-234 (2015)
First-Principles Study of Nitrogen-, Boron-Doped Graphene and Co-Doped Graphene as the Potential Catalysts in Nonaqueous LiO2 Batteries.
Jiang HR, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 120(12), 6612-6618 (2016)
Zhong-Shuai Wu et al.
ACS nano, 5(7), 5463-5471 (2011-06-24)
One great challenge in the development of lithium ion batteries is to simultaneously achieve high power and large energy capacity at fast charge and discharge rates for several minutes to seconds. Here we show that nitrogen- or boron-doped graphene can
資料
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials
無機2次元層状材料はエレクトロニクスやエネルギー分野で注目されており、デバイス応用へ向けた大規模合成法の開発が活発に行われています。特にグラフェン以外の半導体材料に重点を置いて、その合成法における最新の進歩について簡単に紹介します。