形状
paste
組成
C, ≥3% (by gravimetric analysis combined with EA)
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品の効率化カテゴリーに属し、「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。グラフェン系インクは、3Dプリントされるエネルギー貯蔵デバイスに最適な構成要素です。詳細はこちらをクリックしてください。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品の効率化カテゴリーに属し、「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。高濃度酸化グラフェンシートは、電極材料を一体化して3Dプリントを可能にするために必須な粘性をもたらします。この水性インクシステムは、グリーンな溶媒として水を使用することにより、安全な加工と乾燥、および低コストを実現しています。詳細はこちらをクリックしてください。
酸化グラフェン粉末は熱的に不安定なため、大量のGO粉末の取り扱いは推奨されません。酸化グラフェンペーストは、安全な方法で大量に貯蔵し、輸送できます。所望の濃度の酸化グラフェン溶液、酸化グラフェン紙、またはシートは酸化グラフェンペーストから作成できます。単層の酸化グラフェンを得るには、超音波処理が必要です。重力下で沈降しない濃縮水性分散液を作成するために、ペースト1 g当たり25 mLの水を加えて16時間にわたって一晩撹拌し、穏やかなバスソニケーターで30分間超音波処理します。3500 rpmの遠心分離機(ローターの有孔径は23 cm)に10分間かけ、剥離しなかった大きな粒子を取り除き、上澄みを静かに移し、水に溶かした∼2 mg/mLの酸化グラフェンを加えます。上記の濃縮物をさらに希釈および超音波処理すると、単層の酸化グラフェンを得ることができます。
アプリケーション
- 複合体
- インクとコーティング
- 透明導電膜
- 超コンデンサー
- 電池
- 界面の酸化グラフェンシート
この製品は、材料押出3Dプリント技術に使用できます。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900704-VAR:
900704-25G:4548173350431
900704-100G:4548173350424
900704-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Amperometric enzyme-free glucose sensor based on the use of a reduced graphene oxide paste electrode modified with electrodeposited cobalt oxide nanoparticles.
Microchimica Acta, 183(7), 2259-2266 (2016)
Nanoscale, 8(40), 17551-17559 (2016-10-08)
A highly transparent paste adhesive is successfully fabricated by introducing graphene oxide (GO) to silicone paste adhesive by using a solvent-exchange method. The GO incorporated in the paste adhesive has a significant role in improving thermal conductivity, transparency and adhesive
資料
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。