詳細
xGnP®グラフェンナノプレートレットは、プレートレット形状を持つグラフェンシートの重ね合わせで構成される独自のナノ粒子です。
これらの粒子は、高純度の黒鉛組成により優れた電気や熱の導体となる一方で、xGnP®グラフェンナノプレートレットの独自のサイズとプレートレット形態により特にバリア性を効果的にもたらします。xGnP®グラフェンナノプレートレットは、マトリックス材料の剛性、強度、および表面硬度などの機械的性質を向上することができます。
xGnP®グラフェンナノプレートレットは、ほぼすべてのポリマーと使用することができ、インクやコーティングの活性成分やあらゆる種類のプラスチックの優れた添加剤となります。独自の製造プロセスは非酸化性であるため、高い電気伝導性や熱伝導性が求められるアプリケーションに特に適したsp2炭素分子の高純度黒鉛表面を持つ材料が得られます。
グレードC粒子は通常、表面積に応じて、粒子径が2ミクロン未満および一般的な粒子厚が数ミクロンのサブミクロンのプレートレットの凝集体で構成されます。一般に、グレードC粒子では非常に大きな表面積と高いマクロ多孔性が見られます。グレードC粒子は、平均表面積が300、500、および750 m2/gのさまざまなグレードでご提供しています。
これらの粒子は、高純度の黒鉛組成により優れた電気や熱の導体となる一方で、xGnP®グラフェンナノプレートレットの独自のサイズとプレートレット形態により特にバリア性を効果的にもたらします。xGnP®グラフェンナノプレートレットは、マトリックス材料の剛性、強度、および表面硬度などの機械的性質を向上することができます。
xGnP®グラフェンナノプレートレットは、ほぼすべてのポリマーと使用することができ、インクやコーティングの活性成分やあらゆる種類のプラスチックの優れた添加剤となります。独自の製造プロセスは非酸化性であるため、高い電気伝導性や熱伝導性が求められるアプリケーションに特に適したsp2炭素分子の高純度黒鉛表面を持つ材料が得られます。
グレードC粒子は通常、表面積に応じて、粒子径が2ミクロン未満および一般的な粒子厚が数ミクロンのサブミクロンのプレートレットの凝集体で構成されます。一般に、グレードC粒子では非常に大きな表面積と高いマクロ多孔性が見られます。グレードC粒子は、平均表面積が300、500、および750 m2/gのさまざまなグレードでご提供しています。
アプリケーション
- ウルトラキャパシタ電極。
- リチウムイオン電池用陽極材料。
- 電池電極用導電性添加剤。
- 導電性インク。
- 熱伝導フィルムと熱伝導コーティング。
- 軽量複合材料用添加剤。
- EMI遮蔽用フィルムまたはコーティング。
- 化学センサーや生化学センサー用の基板。
- 包装用バリア材。
- 超高強度コンクリート用添加剤。
- 金属マトリックス複合材料用添加剤。
その他情報
グラフェンナノプレートレットは、大気湿度と反応して酸などの化合物を形成するエステル、カルボキシル、ヒドロキシルなどの天然に存在する官能基を持ちます。これらの官能基は粒子の端に存在しており、そのwt%は粒子サイズにより異なります。
表面積750 m2/gは、平均表面積です。
表面積750 m2/gは、平均表面積です。
法的情報
xGnP is a registered trademark of XG Sciences, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
900407-VAR:
900407-BULK:
900407-250G:
Thermally Conductive Graphene-Polymer Composites: Size, Percolation, and Synergy Effects.
Chemistry of Materials, 27(6), 2100-2106 (2015)
Performance dependence of thermosyphon on the functionalization approaches: An experimental study on thermo-physical properties of graphene nanoplatelet-based water nanofluids.
Energy Conversion and Management , 92, 322-330 (2015)
Mechanical properties of graphene nanoplatelet/epoxy composites.
Journal of Composite Materials, 49(6), 659-668 (2015)
Biochimica et biophysica acta, 1841(8), 1022-1030 (2014-01-21)
Understanding biological processes at the mechanistic level requires a systematic charting of the physical and functional links between all cellular components. While protein-protein and protein-nucleic acid networks have been subject to many global surveys, other critical cellular components such as
In vivo profiling and visualization of cellular protein-lipid interactions using bifunctional fatty acids.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 52(14), 4033-4038 (2013-03-02)
資料
Advances in scalable synthesis and processing of two-dimensional materials
無機2次元層状材料はエレクトロニクスやエネルギー分野で注目されており、デバイス応用へ向けた大規模合成法の開発が活発に行われています。特にグラフェン以外の半導体材料に重点を置いて、その合成法における最新の進歩について簡単に紹介します。