Merck
282863
Sigma-Aldrich
グラファイト
powder, <20 μm, synthetic
別名:
carbon allotrope
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
powder
分子量
Mw 12.011 g/mol
組成
C
粒径
<20 μm
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
2.26 g/cm3 (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
黒鉛は、標準的な条件下で最も安定な炭素の同素体です。唯一の非金属導電体。黒鉛粉末は、磁気レオロジーおよび磁気レオロジーエラストマー(MRE)の電気伝導率を変える添加剤として使用されています
黒鉛は炭素の同素体です。黒鉛は、高い電気伝導率を示す非金属です。合成黒鉛は、炭素質の前駆体を不活性雰囲気中で加熱することにより調製することができます。
アプリケーション
黒鉛ベースの MR エラストマーの合成が報告されています。これは、リチウムイオン電池の黒鉛オキシド(酸化黒鉛)およびアノードの調製に使用される場合があります。
黒鉛粉末は以下に使用されています:
  • 単一シートグラフェンナノフレークの合成において
  • 黒鉛ベースの磁気レオロジーエラストマーの調製において
  • 圧電装置のカンチレバーセンサーのような自立膜
  • 過酸化物の湿式酸化用触媒としてのその使用を研究するため。
炭粉の酸化が研究されました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
282863-VAR:
282863-BULK:
282863-1KG:
282863-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
炭素 nanopowder, &lt;100&#160;nm particle size (TEM)
Sigma-Aldrich
633100
炭素
炭素 glassy, spherical powder, 2-12&#160;&#956;m, 99.95% trace metals basis
Sigma-Aldrich
484164
炭素
Effect of mechanical milling of graphite powder on lithium intercalation properties
Natarajan C, et al.
The Journal of Practical Nursing, 92(1), 187-192 (2001)
Free standing thick film piezoelectric device
Kok S, et al.
Electronics Letters, 44(4) (2008)
Layer-by-Layer Assembly of Ultrathin Composite Films from Micron-Sized Graphite Oxide Sheets and Polycations
Kovtyukhova NI, et al.
Chemistry of Materials, 11, 771-778 (1999)
Sensing capabilities of graphite based MR elastomers
Tian TF, et al.
Smart Materials and Structures, 20(2) (2011)
Microstructure and magnetorheology of graphite based MR elastomers.
Tian TF, et al.
Rheologica Acta, 50, 825-836 (2011)
資料
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
グラフェンの加工性や多用途性を向上させるための、機能化および加工に関する様々な手法についてご紹介します。
正極、負極材料の研究開発について解説していただきました。
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.