Merck
633100
Sigma-Aldrich
炭素
nanopowder, <100 nm particle size (TEM)
別名:
炭素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101522
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
nanopowder
品質水準
表面積
>100 m2/g , BET
粒径
<100 nm (TEM)
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カーボンナノパウダーは、大きな電気活性表面積、高い熱および電気伝導率、生体適合性、高多孔性などの優れた特性を有します。 触媒、吸着剤、電気化学的センシング、バイオイメージング、強化充填剤、再生可能エネルギー装置などの分野で広く使用されています。
アプリケーション
カーボンナノパウダーは、以下の用途に使用されています:
  • バイオ発電用微生物燃料電池 のアノード材料の作製
  • ラロキシフェン(抗がん剤)などの生物活性化合物の 電気化学的センシング用のナノパウダー埋込みグラファイト ペーストマトリックスの作製
  • テレロボティクスや医学のアクチュエータとして使用されるポリマー複合材料の電気機械的ポテンシャルの強化。
調製ノート
レーザー法で作製されたアモルファス材料です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
633100-VAR:
633100-25G:
633100-BULK:
633100-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
活性炭 powder, max. particle size 75 micron, weight 100&#160;g, high purity 99.997%
GF52352355
活性炭
活性炭 powder, max. particle size 75 micron, weight 20&#160;g, high purity 99.997%
GF14123685
活性炭
Electrode Materials for Lithium Ion Batteries
Kam KC and Doeff MM
Material Matters, 7(4) (2012)
Edge-carboxylated graphene nanoflakes from nitric acid oxidised arc-discharge material
Salzmann CG, et al.
Journal of Materials Chemistry, 20, 314-319 (2010)
I N Kurchenko et al.
Mikrobiolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine : 1993), 75(3), 12-23 (2013-07-23)
The ability of soil and endophytic strains of P. funiculosum to accumulate biomass under cultivation conditions in media containing carbon sources from mono- to polysaccharides has been studied. It has been shown that the most favorable carbon sources for the
Timothy J Fahey et al.
Ecological applications : a publication of the Ecological Society of America, 23(5), 1185-1201 (2013-08-24)
To examine the mechanisms of earthworm effects on forest soil C and N, we double-labeled leaf litter with 13C and 15N, applied it to sugar maple forest plots with and without earthworms, and traced isotopes into soil pools. The experimental
T Southorn et al.
Journal of perioperative practice, 23(6), 144-146 (2013-08-06)
Currently, there are very few provisions for recycling in theatres. We measured the weight of clinical waste for several orthopaedic operations. This waste was then examined and sorted into domestic waste and clinical waste. With staff education it is possible
資料
正極、負極材料の研究開発について解説していただきました。
Solid oxide fuel cells and electrolyzers show potential for chemical-to-electrical energy conversion, despite early development stages.