Merck
702110
Sigma-Aldrich
炭素、メソポーラス
greener alternative
hydrophilic pore surface
別名:
Starbon 300, 黒鉛化カーボンブラック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
>48.8 m2/g , BET
ポアサイズ
>0.13 cm3/g mesoporosity
bp
4827 °C
mp
3654-3697 °C
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
FITRによる官能性:OH、C=O、およびC=C
Starbon は、膨張した多孔質デンプンの高温での炭化により合成されるメソ多孔質炭素です。デンプンに含まれるアミロースとアミロペクチンのポリマー鎖は、自己会合して大きな多孔性構造を形成します。Starbon は、調節可能な表面エネルギーと高い容量を示します。簡単に官能化できます。多孔質炭素は親水性細孔表面を持ち、BET表面積が300m2/gである可能性があります。この黒鉛化カーボンの平均粒子サイズは5μmです。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
流動性の良いミクロンサイズの粉末
アプリケーション
C57BL/6マウスに対するさまざまなカーボンナノ粒子の毒性に関する比較研究で使用されました。
メソポーラス炭素は、バイオ燃料生成を目的としたオレイン酸およびラウリン酸のエステル化に使用できます。この炭素は、地下水からヒ素を除去する際にナノスケールゼロ価鉄粒子と複合材料を形成します。
法的情報
Starbon is a trademark of University of York
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
702110-BULK:
702110-5G:4548173923970
702110-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis and characterization of robust zero valent iron/mesoporous carbon composites and their applications in arsenic removal
Baikousi M, et al.
Carbon, 93(10), 636-647 (2015)
Sulfonic groups anchored on mesoporous carbon Starbons-300 and its use for the esterification of oleic acid
Aldana-Perez A, et al.
Fuel: The Science and Technology of Fuel and Energy, 100, 128-138 (2012)
Review of toxicity studies of carbon nanotubes
Kobayashi N, et al.
Journal of Occupational Health, 59(5), 394-407 (2017)
Esterification of lauric acid with methanol using sulfonated Starbons
Mena-Duran Cinthia J and Macquarrie DJ
research journal of chemistry and environment, 18, 1-6 (2014)
Starbons?: Cooking up Nanostructured Mesoporous Materials
Budarin V, et al.
Material Matters, 4(1), 19-19 (2009)
資料
Starbonは、化学的・機械的安定性に優れ、メソポーラス容積が極めて大きく、化学的官能性の付与が簡単な複雑な表面分子構造を有する炭素材料であり、クロマトグラフィーや触媒、吸着、その他多くの応用分野で利用される可能性があります。
Our strategy is to synthesize mesoporous carbonaceous materials (“Starbons”) using mesoporous expanded starch as the precursor without the need for a templating agent.
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
メソポーラス材料は広範囲の高表面積多孔質シリコンを含み、これらの材料はガス吸着、薬物送達、診断、触媒作用などに応用されています。
すべて表示