フォーム
nanopowder
分子量
Mw 12.011 g/mol
組成
C
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
150-250 m2/g
ポアサイズ
0.342 cm3/g total pore volume (typical)
64 Å average pore diameter (typical)
bp
4827 °C
mp
3654-3697 °C
密度
0.056 g/cm3 (Packing)
1.887 g/cm3 (absolute, typical)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Enabling
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
699632-BULK:
699632-5G:4548173923895
699632-VAR:
699632-25G:4548173923888
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation: On Relation between the Composition and Properties,
資料
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
メソポーラス材料は広範囲の高表面積多孔質シリコンを含み、これらの材料はガス吸着、薬物送達、診断、触媒作用などに応用されています。
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
メソポーラス材料の合成方法について、その一例をご紹介します。