Merck
05-1530
Sigma-Aldrich
カーボンブラック
CP
別名:
グラファイト, ナノ粒子
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
グレード
CP
形状
pellets
powder
利用可能性
available only in Japan
粒径
24 nm (graphitized carbon black)
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
05-1530-5-500G-J:4.548173003047E12
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Actionable cancer vulnerability due to translational arrest, p53 aggregation and ribosome biogenesis stress evoked by the disulfiram metabolite CuET.
Kanellis, et al.
Cell Death and Differentiation, 30, 1666-1678 (2023)
Götz A Westphal et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 29(5), 997-1005 (2015-04-22)
Inflammation is a decisive pathophysiologic mechanism of particle toxicity and accumulation of neutrophils in the lung is believed to be a crucial step in this process. This study describes an in vitro model for investigations of the chemotactic attraction of