Merck
699640
Sigma-Aldrich
炭素、メソポーラス
greener alternative
less than 100 ppm Al, Ti, Fe, Ni, Cu, and Zn combined
別名:
黒鉛化カーボンブラック
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
battery grade
品質水準
形状
powder
分子量
Mw 12.011 g/mol
組成
C
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
表面積
150-250 m2/g
粒度分布
45 μm±5
ポアサイズ
0.5 cm3/g pore volume (typical)
bp
4827 °C
mp
3654-3697 °C
かさ密度
1.686 g/cm3 (absolute, typical)
アプリケーション
battery manufacturing
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メソ多孔炭素は、表面積が大きく、化学的に不活性で、生体適合性、熱安定性、電気伝導性の炭素質物質です。水素結合相互作用、および凍結乾燥などのさまざまな方法で調製できます。メソ多孔炭素物質は、孔径に基づいて分類されています(2 nm < 孔径 < 50 nm)。
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
アプリケーション
メソ多孔炭素は、燃料電池、リチウムイオン電池、リチウム-イオン電池、二重層コンデンサおよび水素発生などのさまざまな用途に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
699640-25G:4548173983936
699640-5G:4548173925967
699640-VAR:
699640-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
Material Matters, 3(1), 17-17 (2008)
Mesoporous carbon materials: synthesis and modification
Liang C, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 47(20), 3696-3717 (2008)
Core-shell structured silicon nanoparticles@ TiO2-x/carbon mesoporous microfiber composite as a safe and high-performance lithium-ion battery anode
Jeong G, et al.
ACS Nano, 8(3), 2977-2985 (2014)
Preparation of rattle-type magnetic mesoporous carbon spheres and their highly efficient adsorption and separation
Yin Y, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 361(2), 527-533 (2011)
Metallic WO2-carbon mesoporous nanowires as highly efficient electrocatalysts for hydrogen evolution reaction
Wu R, et al.
Journal of the American Chemical Society, 137(22), 6983-6986 (2015)
資料
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
メソポーラス材料は広範囲の高表面積多孔質シリコンを含み、これらの材料はガス吸着、薬物送達、診断、触媒作用などに応用されています。
Mesoporous materials self-assemble from sol-gel precursors and amphiphiles, forming versatile structures for various applications.
メソポーラス材料の合成方法について、その一例をご紹介します。
すべて表示