Merck
242276
Sigma-Aldrich
活性炭
greener alternative
DARCO®, −100 mesh particle size, powder
別名:
活性炭素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101522
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
842 °F
メーカー/製品名
DARCO®
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
抵抗性
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
不純物
>15 g Methylene Blue adsorption (per 100 g (minimum))
<0.50% Water solubles
<12% Moisture
<200 ppm Acid soluble iron
粒径
−100 mesh
mp
3550 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
活性炭(DARCO®、粒子サイズ-100メッシュ、粉末)は、ガス貯蔵システムのCO2を吸着するために使用できます。MIL-101との複合体を形成できます。この複合体は、ガス分離に使用するかガスセンサーとしての用途が考えられる金属有機構造体(MOF)材料として使用できます。
法的情報
DARCO is a registered trademark of Cabot Norit Americas, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
242276-250G:
242276-1KG:
242276-5G:
242276-VAR-D:
QR-063-250G:
242276-18KG:
242276-VAR:
242276-300MG:
242276-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
活性炭 meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
C7606
活性炭
活性炭Norit&#174; Norit&#174; RBAA-3, rod
Supelco
29238
活性炭Norit®
活性炭 DARCO&#174;, 4-12&#160;mesh particle size, granular
Sigma-Aldrich
242233
活性炭
Supported nanometric platinum-nickel catalysts for solvent-free hydrogenation of tetralin.
Huang Y, et al.
Catalysis Communications, 69, 55-58 (2015)
Synthesis and Characterization of MIL-101 incorporated with Darco type Activated Charcoal
Panchariya DK, et al.
Materials Today, 4(2), 388-394 (2017)
Measurement of CO2 adsorption kinetics on activated carbons suitable for gas storage systems
Singh VK and Kumar EA
Greenhouse Gases: Science and Technology, 7(1), 182-201 (2017)
Practical Alternative Synthesis of 1-(8-Fluoro-naphthalen-1-yl) piperazine.
Zhu Z, et al.
Organic Process Research & Development, 11(5), 907-909 (2007)
Keywan Mortezaee et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 1-12 (2015-11-18)
Melatonin is known for being beneficial in targeting liver diseases. This study aimed to investigate whether melatonin post-treatment is capable of rat carbon tetrachloride (CCl