Merck
05105
Supelco
活性炭
powder
別名:
活性炭素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101522
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
詳細
iodine-adsorption (0.05 mol I2/I) > 70 mL/g
methylene blue-adsorption > 12 mL/0.1 g 0.15% sol.
形状
powder
自己発火温度
842 °F
抵抗性
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
テクニック
photometry: suitable
強熱残分
≤2%
mp
3550 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5000 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤1000 mg/kg
Cd: ≤10 mg/kg
Co: ≤10 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤300 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Mg: ≤200 mg/kg
Mn: ≤50 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤10 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
アプリケーション
food and beverages
general analytical
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
活性炭は、空気中、水中および土壌中の広範囲の汚染物質を除去するために使用される吸着剤で、本質的に無毒です。また、無臭かつ無味で、ガスまたは化学的な活性化方法を用いてあらゆる炭化物から調製することができます。原料の水分含量が25%未満の場合の処理は、ガス活性化が最適です。
活性炭は以下の用途に使用できます。
  • GC-ECD 分析前に、水や牛乳サンプル中の多層カーボンナノチューブの固相微量抽出効率を比較するための繊維コーティング。
  • 形態形成を阻害する代謝産物の吸着をチェックするために、Daucus carota、Happlopapus gracilis および Allum cepa var. proliferum の組織培養に及ぼすその効果の研究に使用される場合もあります。
  • また、培地からのオーキシンおよびサイトカイニンの吸着を増加させる目的で植物組織培養に使用される場合もあります。
  • また、急性薬物過量投与後の主要消化管の汚染除去方法としても使用される場合もあります。
  • さらに、水性媒体からの色素、すなわちマラカイトグリーン、ブロモフェノールブルー、アリザリンレッド-S、メチレンブルー、エリオクロムブラック-T、フェノールレッド、メチルブルー、およびメチルバイオレットの吸着に使用される場合もあります。
  • 経口活性炭は、テオフィリンの吸着にも使用できるため、テオフィリン中毒の患者に効果的に使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
05105-VAR:
05105-250G:
05105-1KG:
05105-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
活性炭 untreated, granular, &#8804;5&#160;mm
Sigma-Aldrich
C2764
活性炭
活性炭 meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
C7606
活性炭
Some effects of activated charcoal as an additive to plant tissue culture media
Weatherhead, M. A., J. Burdon, and G. G. Henshaw.
Journal of Plant Physiology, 89.2 , 141-147 (1978)
The effect of activated charcoal on tissue cultures: adsorption of metabolites inhibiting morphogenesis
Physiologia Plantarum, 43 (2), 104-106 (1978)
Multiwalled carbon nanotubes coated fibers for solid-phase microextraction of polybrominated diphenyl ethers in water and milk samples before gas chromatography with electron-capture detection
Wang, Jun-Xia, et al.
Journal of Chromatography A, 1137 (1), 8-14 (2006)
Activated Charcoal: Antidote, Remedy and Health Aid
David O.Cooney
Science, 102-102 (2016)
Activated charcoal; preparation, characterization and applications: a review article.
Mohammad-Khah, A., and R. Ansari
International Journal of ChemTech Research, 2009, 2745-2788 null