Merck
161551
Sigma-Aldrich
活性炭
greener alternative
powder, -100 particle size (mesh), decolorizing
別名:
活性炭素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101522
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
842 °F
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
抵抗性
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
粒径
-100 (mesh)
mp
3550 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
脱色作用がある粒子サイズ-100(メッシュ)の活性炭(AC)粉末は、量が豊富であり、コスト効率が高く、環境に対し安全であることから、さまざまな用途に使用される炭素質物質です。エネルギーデバイスの製作に使用できます。
アプリケーション
ACは、スーパーキャパシター、二重層キャパシター、リチウムイオン電池および燃料電池の製作に電極材料として使用できます。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
161551-VAR:
161551-175G:
161551-5G:
161551-25KG:
161551-VAR-D:
161551-1KG:
161551-5KG:
161551-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
活性炭 DARCO&#174;, 4-12&#160;mesh particle size, granular
Sigma-Aldrich
242233
活性炭
炭素 NIST&#174; SRM&#174; 2451, from cyanide ore leaching
NIST2451
炭素
活性炭Norit&#174; Norit&#174; RBAA-3, rod
Supelco
29238
活性炭Norit®
活性炭 DARCO&#174;, 12-20&#160;mesh, granular
Sigma-Aldrich
242241
活性炭
Performance studies of activated charcoal based electrical double layer capacitors with ionic liquid gel polymer electrolytes
Pandey GP, et al.
Energy & Fuels, 24(12), 6644-6652 (2010)
Fabrication of textile fabric counter electrodes using activated charcoal doped multi walled carbon nanotube hybrids for dye sensitized solar cells
Arbab AA, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4(4), 1495-1505 (2016)
Supercapacitors from activated carbon derived from banana fibers
Subramanian V, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 111(20), 7527-7531 (2007)
Proton transfer reaction-mass spectrometry as a rapid inline tool for filter efficiency of activated charcoal in support of the development of Solid Oxide Fuel Cells fueled with biogas
Papurello D, et al.
Fuel Processing Technology, 130(12), 78-86 (2015)
Kishore Baathulaa et al.
Nature protocols, 6(12), 1990-1997 (2011-12-03)
Environment-sensitive fluorophores have different quantum yields in different solvents. 6-Dimethylaminonaphthalimide (6-DMN), for example, has a low quantum yield in aqueous solutions, but is highly fluorescent in nonpolar solvents or when bound to hydrophobic sites in proteins or membranes. 6-DMN has
資料
注目の新技術「ペロブスカイト太陽電池」を簡単に作製できる実験手順をご紹介します。