Merck
53663
Sigma-Aldrich
活性炭Norit®
greener alternative
Norit® SX ultra, from peat, corresponds U.S. Food chemicals codex (3rd Ed.), steam activated and acid washed, highly purified, powder
別名:
炭、活性化Norit®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C
CAS番号:
分子量:
12.01
Beilstein:
4360473
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101522
PubChem Substance ID:
NACRES:
SB.52
由来生物
peat
品質水準
グレード
corresponds U.S. Food chemicals codex (3rd Ed.)
フォーム
powder
品質
highly purified
steam activated and acid washed
メーカー/製品名
Norit® SX ultra
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
強熱残分
≤8%
損失
≤10% loss on drying
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらをクリックしてください。
アプリケーション
活性炭Norit®(Norit SXウルトラ)は、フラクトース脱水培地から5-ヒドロキシメチルフルフラール(HMF)を取り込むための吸着剤として使用できます。また、触媒Pd/C、Re/CおよびPdRe/Cの調製にも使用できます。
法的情報
Norit is a registered trademark of Norit N.V.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
53663-1KG:
53663-5KG:
53663-250G:
53663-BULK:
53663-100G:
53663-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
活性炭 Norit® ROW 0.8 SUPRA, pellets
Sigma-Aldrich
329428
活性炭
Dehydration of fructose into furans over zeolite catalyst using carbon black as adsorbent
Dornath P and Fan W
Microporous and Mesoporous Materials : The Official Journal of the International Zeolite Association, 191, 10-17 (2014)
Vapor-phase hydrodeoxygenation of guaiacol over carbon-supported Pd, Re and PdRe catalysts
Thompson ST and Lamb HH
Applied Catalysis A: General, 563, 105-117 (2018)
Synthesis of sugar alcohols by hydrolytic hydrogenation of cellulose over supported metal catalysts.
Kobayashi H, et al.
Green Chemistry, 13(2), 326-333 (2011)
Performance of carbon nanomaterial (nanotubes and nanofibres) supported platinum and palladium catalysts for the hydrogenation of cinnamaldehyde and of 1-octyne.
Jung A, et al.
Applied Catalysis A: General, 362(1), 95-105 (2009)
Use of activated charcoal for the removal of patulin from cider.
Sands DC, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 32(3), 388-391 (1976)