おすすめの製品
使用法
(20 tests)
品質水準
包装
pkg of 1 kit
テクニック
flow cytometry: suitable
アプリケーション
cell analysis
detection
検出方法
fluorometric
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
アネキシンV-FITCキットは、アポトーシス細胞に結合したアネキシンVの蛍光検出や、フローサイトメトリーによる定量測定を可能にします。 アネキシンV-FITCキットでは、膜表面のホスファチジルセリンの位置を標識するために、フルオレセインイソチオシアネート(FITC)を結合させたアネキシンVを使用します。 本キットは、細胞膜が完全に無防備となっているネクローシス細胞中のDNAを標識するためのヨウ化プロピジウム(PI)を含みます。 この組み合わせにより、初期のアポトーシス細胞(アネキシンV陽性、PI陰性)、ネクローシス細胞(アネキシンV陽性、PI陽性)、および生細胞(アネキシンV陰性、PI陰性)を区別できます。
アプリケーション
アネキシンV -FITCアポトーシス検出キットは、以下のことに使用されました:
- 前立腺癌の治療における、G. lucidum抽出物の活性を測定するための、LNCaP前立腺癌細胞の染色。
- 前立腺腫瘍細胞におけるDBP-maf(ビタミン D 結合タンパク質-マクロファージ活性化因子)の阻害活性を研究するための、腫瘍細胞の標識化。
- フリッパーゼ活性の間接測定。
特徴および利点
TUNELのようなDNAベ-スの方法よりもプロセスの初期でアポト-シスを検出できます。
- 細胞を迅速にラベリング。細胞染色はわずか10分。
- 細胞の固定や処理の必要がなく、検出時間を短縮、細胞をさらに検討することも可能。
- 2次染色用の色素として、キットにはヨウ化プロピジウムが用意されており、生存細胞およびネクロ-シス細胞と、アポト-シス細胞の区別が可能。
その他情報
使用前に全てのコンポーネントを、室温に戻してください。
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- APOAFA
関連製品
製品番号
詳細
価格
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
The Journal of biological chemistry, 287(18), 14912-14922 (2012-02-16)
Complementarity-determining regions (CDRs) from monoclonal antibodies tested as synthetic peptides display anti-infective and antitumor activities, independent of the specificity of the native antibody. Previously, we have shown that the synthetic peptide C7H2, based on the heavy chain CDR 2 from
Journal of molecular biology, 236(1), 199-208 (1994-02-11)
Annexins are intracellular proteins which bind to membranes in a Ca(2+)-dependent manner and which have been proposed to play regulatory roles in different membrane processes. In the present study, the stoichiometry of the Ca(2+)-dependent binding of annexin V to phosphatidylserine
PloS one, 5(10), e13428-e13428 (2010-10-27)
Vitamin D binding protein-macrophage activating factor (DBP-maf) is a potent inhibitor of tumor growth. Its activity, however, has been attributed to indirect mechanisms such as boosting the immune response by activating macrophages and inhibiting the blood vessel growth necessary for
International journal of oncology, 31(4), 959-967 (2007-09-06)
Ganoderma lucidum (Curt.:Fr.) P. Karst, a medicinal fungus, has been widely used in Asian countries for centuries to prevent or treat a variety of diseases, including cancer. However, the mechanisms responsible for the effects of G. lucidum on cancer cells
Eukaryotic cell, 13(6), 715-726 (2013-12-18)
Flippases are key regulators of membrane asymmetry and secretory mechanisms. Vesicular polysaccharide secretion is essential for the pathogenic mechanisms of Cryptococcus neoformans. On the basis of the observations that flippases are required for polysaccharide secretion in plants and the putative
資料
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.