製品名
7-AAD、調製済み溶液, 1 mg/mL
フォーム
liquid (solution in DMSO:H2O (1:1))
品質水準
保管条件
protect from light
濃度
1 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
N21C(CCC2)C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)OC(C(C(=O)NC(C1=O)C(C)C)NC(=O)c3c4c(c(c(c3)N)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7N(CCC7)C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C)C)C(C)C)C)C
InChI
1S/C62H87N13O16/c1-26(2)42-59(85)74-21-17-19-36(74)57(83)70(13)24-38(76)72(15)48(28(5)6)61(87)89-32(11)44(55(81)66-42)68-53(79)34-23-35(63)30(9)51-46(34)65-47-40(41(64)50(78)31(10)52(47)91-51)54(80)69-45-33(12)90-62(88)49(29(7)8)73(16)39(77)25-71(14)58(84)37-20-18-22-75(37)60(86)43(27(3)4)67-56(45)82/h23,26-29,32-33,36-37,42-45,48-49H,17-22,24-25,63-64H2,1-16H3,(H,66,81)(H,67,82)(H,68,79)(H,69,80)
InChI Key
YXHLJMWYDTXDHS-UHFFFAOYSA-N
詳細
励起光:503 nm (0.01 M リン酸緩衝液、pH 7.0、0.1 mM EDTA); 550 nm
蛍光:675 nm (0.01 M リン酸緩衝液、pH 7.0、0.1 mM EDTA); 672 nm
DNA 複合体:
励起光:543 nm; 555 nm
蛍光:655 nm; 665 nm
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
再構成
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SML1633-1ML:
SML1633-VAR:
SML1633-BULK:
SML1633-1ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)