Merck
646563
Supelco
DL-ジチオトレイトール 溶液
1 M in H2O
別名:
(±)-threo-1,4-ジメルカプト-2,3-ブタンジオール 溶液, DTT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10O2S2
CAS番号:
分子量:
154.25
Beilstein:
1719757
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161504
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
形状
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
1 M in H2O
密度
1.04 g/mL at 20 °C
1.035 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O[C@H](CS)[C@H](O)CS
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4-/m1/s1
InChI Key
VHJLVAABSRFDPM-QWWZWVQMSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジチオスレイトールは、タンパク質分析に使用する有効な還元剤です。密閉アンプル方式は、電気泳動用またはその他の用途にサンプルを調製する際に簡便かつ容易に使用可能であり、力価の消耗や損失を回避できます。
ジチオスレイトール(DTT)はプロテオミクスの分野で用いられ、スルフヒドリル(-SH)基を還元状態に維持したり、ジスルフィド(-S-S)基を量的に還元したりします。本製品はタンパク質サンプルの酸化状態を低下させ、酵素活性を保持することから、バッファーによく用いられる試薬です。DTTは溶液中で他のジスルフィドの還元中に酸化されて環状ジスルフィドになります。
アプリケーション
DL-ジチオスレイトール溶液は、以下の用途に使用されています:
  • ウェスタンブロッティング分析
  • 精子溶解に対する影響を検討するための溶解バッファーの添加剤として
  • 冷却均質化バッファーの成分として、および凍結ラット組織から核を単離するための冷却洗浄バッファーとして
  • ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)、クロマトグラフィー、システイン含有化合物の修飾
特徴および利点
他のチオール化合物と比較して毒性が低く、臭気が少ない物質です。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
646563-10X.5ML:
646563-BULK:
646563-.5ML-KC:
646563-.5ML:
646563-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Willem-Jan M Schellekens et al.
Critical care (London, England), 18(1), R28-R28 (2014-02-11)
Diaphragm weakness induced by prolonged mechanical ventilation may contribute to difficult weaning from the ventilator. Hypercapnia is an accepted side effect of low tidal volume mechanical ventilation, but the effects of hypercapnia on respiratory muscle function are largely unknown. The
Calista K L Ng et al.
Human molecular genetics, 24(11), 3163-3171 (2015-02-26)
mRNA decay is an essential and active process that allows cells to continuously adapt gene expression to internal and environmental cues. There are two mRNA degradation pathways: 3' to 5' and 5' to 3'. The DCPS protein is the scavenger
Yukari Yamane-Sando et al.
MicrobiologyOpen, 3(2), 196-212 (2014-02-11)
Sphingolipids are a family of eukaryotic lipids biosynthesized from sphingoid long-chain bases (LCBs). Sphingolipids are an essential class of lipids, as their depletion results in cell death. However, acute LCB supplementation is also toxic; thus, proper cellular LCB levels should
I Dzneladze et al.
Leukemia, 29(7), 1485-1495 (2015-03-05)
In this study, we investigated the role of inositol polyphosphate-4-phosphatase, type-II (INPP4B) in acute myeloid leukemia (AML). We observed that AML patients with high levels of INPP4B (INPP4B(high)) had poor response to induction therapy, shorter event-free survival and shorter overall
Kazuya Ishikawa et al.
Nature communications, 5, 5430-5430 (2014-11-13)
Pathogen effector proteins are delivered to host cells to suppress plant immunity. However, the mechanisms by which effector proteins function are largely unknown. Here we show that expression of XopP(Xoo), an effector of rice pathogen Xanthomonas oryzae pv. oryzae, in