Merck
A3656
Sigma-Aldrich
5-アザ-2′-デオキシシチジン
≥97% (HPLC), powder, DNA methyltransferase inhibitor
別名:
2′-デオキシ-5-アザシチジン, 4-アミノ-1-(2-デオキシ-β-D-リボフラノシル)-1,3,5-トリアジン-2(1H)-オン, デシタビン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N4O4
CAS番号:
分子量:
228.21
Beilstein:
617982
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
5-アザ-2′-デオキシシチジン, ≥97%
品質水準
アッセイ
≥97%
フォーム
powder
溶解性
acetic acid: water (1:1): 50 mg/mL
オーガナイザー
Eisai
SMILES記法
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
InChI
1S/C8H12N4O4/c9-7-10-3-12(8(15)11-7)6-1-4(14)5(2-13)16-6/h3-6,13-14H,1-2H2,(H2,9,11,15)/t4-,5+,6+/m0/s1
InChI Key
XAUDJQYHKZQPEU-KVQBGUIXSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
5-アザ-2′-デオキシシチジン(別名デシタビン)は、白血病細胞の分化とアポトーシスを促進する DNA 低メチル化剤です。これは 2′-デオキシシチジンアナログであり、DNA の脱メチル化またはヘミ脱メチル化を引き起こし、クロマチン構造を「開く」ことによって遺伝子発現を制御し、ヌクレアーゼに対する感受性を高めます。このクロマチンリモデリングにより、転写因子がプロモーター領域に結合できるようになり、転写複合体の組み立てとそれに続く遺伝子発現が促進されます。エピジェネティック修飾因子として、デシタビンは DNA メチルトランスフェラーゼ活性を阻害し、DNA の脱メチル化と遺伝子の活性化を引き起こします。脱メチル化がヒストンの高アセチル化と合わさると、遺伝子の再活性化がさらに促進されます。デシタビンは、慢性骨髄単球性白血病、不応性貧血、骨髄異形成症候群および急性骨髄性白血病の治療に使用されます。
5-アザ-2'-デオキシシチジンはDNA低メチル化剤であり、白血病細胞の分化およびアポトーシスを活性化させます。これは、2'-デオキシシチジン類似体です。5-アザ-2'-デオキシシチジンは、慢性骨髄単球性白血病、不応性貧血、骨髄異形成症候群および急性骨髄性白血病の治療に使用されます。
アプリケーション
5-アザ-2'-デオキシシチジンは、乳がん細胞株、クロマチン、DNAおよびp16遺伝子のプロモーター領域における脱メチル化剤として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
5′-アザデオキシシチジンにより、DNA脱メチル化またはヘミ脱メチル化が起こります。DNA脱メチル化は、ヌクレアーゼ感受性亢進として検出可能なクロマチン構造を「開く」ことにより、遺伝子発現を制御することができます。このクロマチン構造のリモデリングは、転写因子によるプロモーター領域への結合、転写複合体の組立て、および遺伝子発現を可能にします。デシタビンは、DNAメチルトランスフェラーゼ活性を阻害するエピジェネティック修飾因子であり、クロマチンを「開く」リモデリングにより、DNA脱メチル化(低メチル化)および遺伝子活性化をもたらします。脱メチル化がヒストンの高アセチル化と合わさると、遺伝子は相乗的に再活性化されます。
特徴および利点
この化合物は、Eisaiが開発しました。その他の製薬化合物および承認薬物/薬物候補のリストを閲覧するためにはここをクリックして、ください。
この化合物は、遺伝子制御研究用の特長ある製品です。ここをクリックして、より多くの特長ある遺伝子制御製品を見つけてください。その他の研究領域用の生物活性低分子については、sigma.com/discover-bsmで詳細をお読みください。
調製ノート
適切に調製された場合、少量の未溶解物が存在することがあります。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
A3656-VAR:
A3656-BULK:
A3656-50MG:
A3656-25MG:
A3656-5MG:
A3656-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Enhancement of chemotherapeutic efficacy in hypermethylator breast cancer cells through targeted and pharmacologic inhibition of DNMT3b
Sandhu R, et al.
Breast Cancer Research and Treatment, 131(2), 385-399 (2012)
Zhen Liang et al.
Molecular cancer, 16(1), 96-96 (2017-05-28)
Current evidence indicates that miR-608 is widely down-regulated in various malignant tumors including liver cancer, colon cancer, lung cancer and glioma, and acts as a tumor suppressor by inhibiting cell proliferation, invasion and migration or by promoting apoptosis. The specific
Decitabine
Gore SD, et al.
Nature Reviews Drug Discovery (2006)
Hypermethylation in the p16 promoter region in the carcinogenesis of endometrial cancer in Japanese patients
Yanokura M, et al.
Anticancer Research, 26(2A), 851-856 (2006)
Vinay Koshy Varghese et al.
Life sciences, 232, 116668-116668 (2019-07-22)
Gene regulatory mechanisms determine the multistep carcinogenesis process. Two aspects of epigenetics are microRNA (miRNAs) and DNA methylation that regulate distinct biological mechanisms such as metastasis, apoptosis cell proliferation and induction of senescence. Although critical, the interplay between these two
資料
Bis-Trisゲルおよびバッファーは、従来のTris-Glycineゲルより優れたタンパク質分離法です。
Bis-Tris SDS-PAGE gel casting kits with mPAGE® TurboMix technology for rapid, reliable gel casting and protein separation.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
すべて表示