product name
5-アザシチジン, ≥98% (HPLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
mp
226-232 °C (dec.) (lit.)
抗生物質活性スペクトル
viruses
作用機序
DNA synthesis | interferes
オーガナイザー
Celgene
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-7-10-2-12(8(16)11-7)6-5(15)4(14)3(1-13)17-6/h2-6,13-15H,1H2,(H2,9,11,16)/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
遺伝子情報
human ... DNMT1(1786) , DNMT3A(1788) , DNMT3B(1789)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 細胞誘導のため
- ウシ胎児間葉幹細胞(bfMSC)に対するその影響を調べるため
- ヒト骨髄乾漆細胞 (hBMSCs)に対するその影響を調べるため
- DNAメチルトランスフェラーゼ1(DNMT1)およびRasタンパク質活性化因子様1(RASAL1)発現に対する影響を調べるため
- DNAメチル化およびヒストンアセチル化を阻害するため
- 対照線維芽細胞の変換に対するその作用を求めるため
- 光干渉断層撮影(OCT)および蛍光眼底造影(FA)のため
- Sal様タンパク質(SALL)3発現の際活性化のため
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A2385-1G:
A2385-VAR:
A2385-50MG:
A2385-10MG:
A2385-250MG:
A2385-BULK:
A2385-100MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.