Merck
31742
Supelco
レバミゾール 塩酸塩
VETRANAL®, analytical standard
別名:
(−)-テトラミゾール 塩酸塩, (S)-(-)-6-フェニル-2,3,5,6-テトラヒドロイミダゾ[2,1-b]チアゾール 塩酸塩, L(-)-2,3,5,6-テトラヒドロ-6-フェニルイミダゾ[2,1-b]チアゾール 塩酸塩, レバミゾール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N2S · HCl
CAS番号:
分子量:
240.75
Beilstein:
4358988
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
228-230 °C
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
InChI Key
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩酸レバミゾールは、免疫調節性と抗がん性を持つ駆虫薬です。 白色結晶化合物で、酸性水溶液中では安定ですが、アルカリ/中性溶液中では加水分解します。
アプリケーション
塩酸レバミゾールは、乳サンプルに含まれる残留獣医用医薬品の測定のための超高圧液体クロマトグラフィータンデム質量分析で抗生物質スタンダード(標準物質)として使用された可能性があります。
適用機器技術についての詳細情報は製品の分析証明書をご参照ください。追加サポートはテクニカルサービスにお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
いくつかの制御可能な要素に応じて、免疫刺激効果と免疫阻害効果の両方を示します。回虫症(鉤虫寄生)の治療に極めて効果的です。大腸癌の化学療法に有用です。これは、おそらくIL-1の生産を刺激し、マクロファージを直接活性化するためです。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
31742-VAR:
31742-250MG:4548173289939
31742-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Potentiometric sensing of levamisole hydrochloride based on molecularly imprinted polymer.
Sadeghi, Susan, Fatemeh Fathi, and Javad Abbasifar.
Sensors and Actuators B, Chemical, 122.1, 158-164 (2007)
Jennifer E Hewitt et al.
Disease models & mechanisms, 11(12) (2018-11-07)
Muscle strength is a key clinical parameter used to monitor the progression of human muscular dystrophies, including Duchenne and Becker muscular dystrophies. Although Caenorhabditis elegans is an established genetic model for studying the mechanisms and treatments of muscular dystrophies, analogous
A molecular imprinted membrane for molecular discrimination of tetracycline hydrochloride.
Trotta, F., et al.
Journal of Membrane Science, 254.1, 13-19 (2005)
Lina Li et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(20), 7290-7300 (2009-09-29)
Presence of basic calcium phosphate in knee joints of osteoarthritis patients could be prevented by inhibiting tissue non-specific alkaline phosphatase (TNAP) activity. Levamisole or the L stereoisomer of tetramisole (a known TNAP inhibitor) has been used as a treatment for
Lei Chang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(8), 2297-2301 (2011-03-23)
Pathological calcifications induced by deposition of basic phosphate crystals or hydroxyapatite (HA) on soft tissues are a large family of diseases comprising of ankylosing spondylitis (AS), end-stage osteoarthritis (OA) and vascular calcification. High activity of tissue non-specific alkaline phosphatase (TNAP)