Merck
L9756
Sigma-Aldrich
(−)-テトラミゾール 塩酸塩
powder, ≥99% (GC)
別名:
(S)-(-)-6-フェニル-2,3,5,6-テトラヒドロイミダゾ[2,1-b]チアゾール 塩酸塩, L(-)-2,3,5,6-テトラヒドロ-6-フェニルイミダゾ[2,1-b]チアゾール 塩酸塩, レバミゾール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H12N2S · HCl
CAS番号:
分子量:
240.75
Beilstein:
4358988
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
製品名
(−)-テトラミゾール 塩酸塩, ≥99% (GC)
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
powder
mp
228-230 °C
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
抗生物質活性スペクトル
parasites
作用機序
enzyme | inhibits
SMILES記法
Cl.C1CN2C[C@@H](N=C2S1)c3ccccc3
InChI
1S/C11H12N2S.ClH/c1-2-4-9(5-3-1)10-8-13-6-7-14-11(13)12-10;/h1-5,10H,6-8H2;1H/t10-;/m1./s1
InChI Key
LAZPBGZRMVRFKY-HNCPQSOCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
種々の哺乳類アルカリホスファタ-ゼ(肝臓、腎臓、胎盤、骨、腫瘍など)の阻害に適します。
腸管のアルカリホスファタ-ゼはわずかに阻害します。
動物用医薬品として用いることはできません。
生物化学的/生理学的作用
いくつかの制御可能な要素に応じて、免疫刺激効果と免疫阻害効果の両方を示します。回虫症(鉤虫寄生)の治療に極めて効果的です。大腸癌の化学療法に有用です。これは、おそらくIL-1の生産を刺激し、マクロファージを直接活性化するためです。
その他情報
水に可溶で、溶解性は50 mg/mL、溶液は無色透明です。溶液は2~8°Cで約1ヶ月間安定です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L9756-2G:4548173279428
L9756-BULK:
L9756-VAR:
L9756-5G:4548173201870
L9756-10G:4548173201863
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lei Guo et al.
Neuroscience bulletin, 35(2), 205-215 (2019-02-02)
The locus coeruleus (LC) has been studied in major depressive disorder (MDD) and bipolar disorder (BD). A major problem of immunocytochemical studies in the human LC is interference with the staining of the immunocytochemical end-product by the omnipresent natural brown
Yongchan Lee et al.
Cell reports, 26(12), 3212-3220 (2019-03-21)
Metazoan cell death mechanisms are diverse and include numerous non-apoptotic programs. One program called entosis involves the invasion of live cells into their neighbors and is known to occur in cancers. Here, we identify a developmental function for entosis: to
Lina Li et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 17(20), 7290-7300 (2009-09-29)
Presence of basic calcium phosphate in knee joints of osteoarthritis patients could be prevented by inhibiting tissue non-specific alkaline phosphatase (TNAP) activity. Levamisole or the L stereoisomer of tetramisole (a known TNAP inhibitor) has been used as a treatment for
Lei Chang et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(8), 2297-2301 (2011-03-23)
Pathological calcifications induced by deposition of basic phosphate crystals or hydroxyapatite (HA) on soft tissues are a large family of diseases comprising of ankylosing spondylitis (AS), end-stage osteoarthritis (OA) and vascular calcification. High activity of tissue non-specific alkaline phosphatase (TNAP)
Marissa L Glover et al.
Cell reports, 30(13), 4321-4331 (2020-04-03)
Cellular translation surveillance rescues ribosomes that stall on problematic mRNAs. During translation surveillance, endonucleolytic cleavage of the problematic mRNA is a critical step in rescuing stalled ribosomes. Here we identify NONU-1 as a factor required for translation surveillance pathways including
プロトコル
Use this protocol to for the entire immunohistochemistry (IHC) procedure through staining and visualization of specific antigens in paraffin-embedded tissue sections.
パラフィン包埋組織切片中の特定の抗原を染色および可視化する免疫組織染色(IHC)の全プロトコルをご紹介します。