由来生物
synthetic (organic)
品質水準
グレード
Hybri-Max™
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
形状
lyophilized powder
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
不純物
endotoxin, tested
mp
226-232 °C (dec.) (lit.)
溶解性
acetic acid: water (1:1): 5 mg/mL, clear, colorless
抗生物質活性スペクトル
viruses
作用機序
DNA synthesis | interferes
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC1=NC(=O)N(C=N1)[C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C8H12N4O5/c9-7-10-2-12(8(16)11-7)6-5(15)4(14)3(1-13)17-6/h2-6,13-15H,1H2,(H2,9,11,16)/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
InChI Key
NMUSYJAQQFHJEW-KVTDHHQDSA-N
遺伝子情報
human ... DNMT1(1786) , DNMT3A(1788)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
再構成
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Muta. 2 - Repr. 1B - STOT RE 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A1287-1VL-PW:
A1287-VAR:
A1287-1VL:
A1287-PH:
A1287PROC:
A1287-1VL-IR:
A1287-BULK:
試験成績書(COA)