Merck
A1164
Sigma-Aldrich
アザセリン
Hybri-Max, γ-irradiated, 50x, lyophilized powder, BioXtra, suitable for hybridoma
別名:
O-ジアゾアセチル-L-セリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7N3O4
CAS番号:
分子量:
173.13
Beilstein:
1726602
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
グレード
Hybri-Max
品質水準
無菌性
γ-irradiated
製品種目
BioXtra
フォーム
lyophilized powder
テクニック
cell culture | hybridoma: suitable
不純物
endotoxin, tested
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
enzyme | inhibits
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](COC(=O)C=[N+]=[N-])C(O)=O
InChI
1S/C5H7N3O4/c6-3(5(10)11)2-12-4(9)1-8-7/h1,3H,2,6H2,(H,10,11)/t3-/m0/s1
InChI Key
MZZGOOYMKKIOOX-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Chemical structure: amino acid derivatives
アプリケーション
ハイブリドーマ細胞の培養においてミエローマ細胞選択剤として利用されます。ホルミルグリシンアミドリボヌクレオチドアミドトランスフェラーゼ、およびPRPPアミドトランスフェラーゼの阻害作用の研究に使用します。
生物化学的/生理学的作用
Azaserine is an antibiotic, generated by Streptomyces fragilis. It is considered as a potential mutation inducing agent. It is known to promote pancreatic cancer and induces adenoma and carcinoma in vivo and in vitro. Azaserine also stimulates kidney and liver tumors in rats.
再構成
滅菌済みの細胞用培地10 mLでバイアルの内容物を再構成します。ストック溶液は、500 mLの培地を調製するのに十分な量です。最終使用濃度:5.7 μMアザセリン。
法的情報
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
A1164-BULK:
A1164-.5MG:
A1164-PH:
A1164PROC:
A1164-.5MG-PW:
A1164-VAR:
A1164-.5MG-IR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Antineoplastic and Immunosuppressive Agents, Part 2, 494-494 (2013)
Kei Wada et al.
Journal of molecular biology, 380(2), 361-372 (2008-06-17)
gamma-Glutamyltranspeptidase (GGT) catalyzes the cleavage of such gamma-glutamyl compounds as glutathione, and the transfer of their gamma-glutamyl group to water or to other amino acids and peptides. GGT is involved in a number of biological phenomena such as drug resistance
Tusty-Jiuan Hsieh et al.
The Journal of endocrinology, 183(3), 535-550 (2004-12-14)
We reported previously that insulin inhibits the stimulatory effect of high glucose on the expression of angiotensinogen (ANG) gene in both rat immortalized renal proximal tubular cells (IRPTCs) and non-diabetic rat renal proximal tubular cells (RPTCs), but has no effect
The Pathobiology of Neoplasia, 154-154 (2012)
Céline Masclaux-Daubresse et al.
Plant physiology, 140(2), 444-456 (2006-01-13)
Glutamate (Glu) metabolism and amino acid translocation were investigated in the young and old leaves of tobacco (Nicotiana tabacum L. cv Xanthi) using [15N]ammonium and [2-15N]Glu tracers. Regardless of leaf age, [15N]ammonium assimilation occurred via glutamine synthetase (GS; EC 6.1.1.3)