Merck
531073
Sigma-Aldrich
Tris(4-tert-butylphenyl)sulfonium perfluoro-1-butanesulfonate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
別名:
Tris(4-tert -butylphenyl)sulfonium nonaflate, Tris(4-tert -butylphenyl)sulfonium perfluoro-1-butanesulfonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3C6H4]3SC4F9SO3
CAS番号:
分子量:
730.79
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
electronic grade
品質水準
詳細
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
アッセイ
≥99% trace metals basis
mp
194-197 °C (lit.)
溶解性
γ-butyrolactone: ~10%
ethyl lactate: ~20%
PGMEA: ~3%
SMILES記法
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc(cc1)[S+](c2ccc(cc2)C(C)(C)C)c3ccc(cc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H39S.C4HF9O3S/c1-28(2,3)22-10-16-25(17-11-22)31(26-18-12-23(13-19-26)29(4,5)6)27-20-14-24(15-21-27)30(7,8)9;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h10-21H,1-9H3;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
InChI Key
HWZAQSLOKICOMP-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
531073-1G:
531073-5G:
531073-BULK:
531073-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)